Search Thermo Fisher Scientific
众所周知,位点饱和诱变使用指定位置上编码所有 19 个非野生型氨基酸的序列系统地替换野生型氨基酸编码序列。位点饱和诱变(也称顺序置换)与功能强大的筛选方法相结合是确定氨基酸取代,满足蛋白质工程目标最系统的突变方法。
一旦确定有益取代的变体,即可使用 GeneArt™ 组合文库服务创建用于更具针对性的定向进化实验的材料,从而进一步优化蛋白。
请下载 GeneArt 位点饱和诱变定制服务需求表 ,提交项目信息。为了保护数据传输安全,请在我们的客户门户网站注册。
有关此项服务或订购过程的更多信息,请联系 geneartsupport@thermofisher.com。
为了确定结构变化对 RNA 聚合酶活性的影响,Tan 等表征了 mjA´ 亚基突变体的功能特性。GeneArt 位点饱和诱变服务产生了一部分突变体。
获得的单点突变体的活性测试表明,其具有广泛的不同表型(见下图),包括一些活性比野生型高的高活性变体。这些接受了进一步调查。
更多详细信息请点击此处,从原文中查找。
我们为序列置换提供了多种选择,以适应广泛的研究需求。您可以选择以一个或多个密码子创建变体,单独或合并接收构建体。当评估大多数可能的 19 种非野生型氨基酸足够时,我们还为您提供 GeneArt™ Site-Saturation Mutagenesis Average 16 和 GeneArt™ Site-Saturation Mutagenesis Minimum 16 个性化克隆服务,每个位置编码 16 个或最低 16 个取代氨基酸。
一个位置上的 GeneArt™ 位点饱和诱变池 |
|
所有位置的 GeneArt™ 位点饱和诱变池 |
|
GeneArt™ 位点饱和诱变平均 16 个 |
|
GeneArt™ Site-Saturation Mutagenesis Minimum 16 |
|
GeneArt™ Site-Saturation Mutagenesis 19 |