Search Thermo Fisher Scientific
我们提供多种凝胶电泳上样缓冲液,可轻松实现 DNA 样品凝胶电泳上样和样品示踪。在此,我们重点介绍用于琼脂糖凝胶电泳和聚丙烯酰胺凝胶电泳的上样缓冲液。
BlueJuice 凝胶上样缓冲液旨在轻松实现 DNA 样品的在琼脂糖凝胶上的上样和示踪,包括 E-Gel 预制琼脂糖凝胶或天然聚丙烯酰胺凝胶。BlueJuice 缓冲液的浓度为 10X。在琼脂糖凝胶中,针对 DNA 样品的推荐使用浓度为 2X(1 份缓冲液加 4 份样品),但其它任意浓度也可使用,不会影响琼脂糖凝胶上条带的呈现(除可能被溴酚蓝示踪染料遮盖的条带外)。对于丙烯酰胺凝胶,推荐使用浓度为 1X(一份缓冲液加九份样品); 如果天然聚丙烯酰胺凝胶使用更高的浓度,可能会使条带略微弯曲。
TrackIt 上样缓冲液以 6X 的浓度提供。专门用于 DNA 样品琼脂糖凝胶(包括 E-Gel 预制琼脂糖凝胶)中的上样和样品示踪。这些上样缓冲液含两种示踪染料,电泳时染料的迁移一种在样品后,另一种在样品前。示踪染料充当电泳过程中 DNA 迁移的可视化标记,指示何时达到 DNA 片段的最大分离度。此外,由于示踪染料在大多数样品电泳迁移范围之外,因此不会影响观察 DNA 条带。TrackIt Cyan/Orange上样缓冲液含二甲苯腈蓝 FF 和 orange G 染料,TrackIt Cyan/Yellow上样缓冲液含二甲苯腈蓝 FF 和柠檬黄染料。
E-Gel 上样缓冲液为即用型 1X 溶液,采用独特的配方,在 E-Gel EX 凝胶以及其他 E-Gel 预制凝胶上可呈现最佳性能。该缓冲液含二甲苯腈蓝 FF 和柠檬黄染料。
核酸电泳学习资源
了解有关核酸凝胶电泳基础知识、实验流程、注意事项、主要应用及故障排除的相关信息。
核酸纯化和分析支持中心
查找适用于您核酸纯化 & 分析应用的技巧建议、故障排除帮助和相关资源。
核酸电泳工作流程
查看琼脂糖凝胶和聚丙烯酰胺凝胶电泳的5大主要步骤,实现核酸样品的最佳分离和分析。
凝胶成像
查找高性能凝胶成像和分析的全面解决方案。
DNA 和 RNA 实验方案
查找简单易行的日常实验方案,包括琼脂糖电泳方案和 mRNA 实验方案等。