Search Thermo Fisher Scientific
在生物实验室中 ,琼脂糖凝胶电泳是 DNA 和 RNA 基于片段大小进行分离的常用方法。琼脂糖凝胶基质为多孔结构,可用作核酸分子迁移的筛网。为了尽可能提高 DNA 分离的准确性,需要选择使用高质量的琼脂糖、大小合适的 DNA ladder 和高灵敏度的 DNA 染料。 Thermo Fisher Scientific 可提供多种经优化用于琼脂糖凝胶电泳的试剂。
琼脂糖是制胶的基本试剂,有粉末和片剂形式可供选择。先将琼脂糖溶解于沸水中;经过冷却后,琼脂糖由液态形式转变为固态的凝胶。
一般情况下,琼脂糖粉末用于手动制备凝胶。UltraPure 琼脂糖粉末有三种配方,以适应各种琼脂糖凝胶电泳应用:
与传统琼脂糖粉末相比,琼脂糖片剂是更加便利的形式。TopVision 琼脂糖片剂 的优势包括:
E-Gel 预制琼脂糖凝胶使用包含内置染料的即用型预制琼脂糖凝胶,可实现快速、无需缓冲液的琼脂糖凝胶电泳。E-Gel 预制琼脂糖凝胶系统适用于常规和高通量核酸电泳。
缓冲液是具有导电性的离子溶液,可维持一定的 pH 值并加速电泳过程中的核酸迁移。
上样缓冲液用于将样品 DNA 和 ladder 上样至凝胶孔中。上样染料中含有使凝胶中 DNA 迁移可视化的显色剂。
Invitrogen DNA 分子量标准有多种尺寸可供选择,覆盖 10 bp 至 15 kb 的 DNA 大小范围。独有的生产工艺可生产高纯度的分子量标准片段。这些分子量标准适用于琼脂糖凝胶,可在室温下储存。
DNA 染料用于在蓝光或紫外光下观察核酸片段。该染色染料与 DNA 分子结合,并在紫外光下发出荧光。
除了高质量生化制品外,可靠的电泳设备对于琼脂糖凝胶电泳也至关重要。琼脂糖凝胶电泳所需的设备包括凝胶灌胶和凝胶电泳系统、电源设备和透射仪。
Owl 水平电泳系统 是可用于高通量、低通量和标准通量核酸电泳的凝胶灌制和凝胶电泳系统。该水平电泳系统推荐用于琼脂糖凝胶电泳,并可提供多种规格,包括大型凝胶、微型凝胶、宽型凝胶和小型凝胶。以及相关配件,如电泳槽、电泳室、灌胶器与垫圈,同时也可提供电泳梳。
Owl 电泳系统可根据您的需求进行定制。
Safe Imager 2.0 蓝光透射仪设计用于在实验室台或凝胶成像系统中观察经染色的凝胶。
PowerEase Touch 电源可将电泳实验的便捷性提升到新的水平。配备明亮的 LCD 触摸屏界面,您可以输入自定义程序或使用预编程 的电泳方案。