DNA ladder
Invitrogen DNA Ladder 可提供多种分子量大小范围、用于不同实验应用、以及提供不同的产品形式。对于Invitrogen DNA Ladder ,每个 DNA 片段都经过独有的色谱纯化技术进行纯化,所得到 DNA Ladder 的质量水平超越了行业标准。即使在室温长时间放置或经反复冻融,DNA Ladder 也可以保持稳定。
分子生物基础试剂促销
Invitrogen DNA Ladder:
升级包括:
  • 经色谱纯化的DNA片段,可获得更明亮、清晰的条带
  • 优化分子量大小范围,使分析更简单
  • 改良型上样染料,可实现清晰的条带示踪和条带分析
精确条带分析的关键在于选择最适合您特定实验应用的 DNA ladder。使用以下 Invitrogen DNA Ladder选择指南,助您选择所需的 DNA ladder。
  • Invitrogen E-Gel DNA Ladder为即用型产品,使用独特的配方,专为 Invitrogen E-Gel 预制琼脂糖凝胶而设计,带来最佳的性能。
  • Invitrogen TrackIt DNA Ladder专门用于琼脂糖凝胶,以方便的即用型形式提供。
  • Invitrogen Mass DNA Ladder设计用于琼脂糖凝胶中 DNA 片段的大小鉴定和精确定量。 
  • Invitrogen DNA Ladder随附提供单独的上样缓冲液。
表 1.Invitrogen DNA Ladder 选择指南
产品范围,碱基对(bp)片段经色谱纯化即用型提供的上样染料或缓冲液
Invitrogen E-Gel DNA Ladder10 至 15,000二甲苯蓝、柠檬黄(1X E-Gel 样品上样染料)或二甲苯蓝、Orange G(1X E-Gel 样品上样染料)
Invitrogen TrackIt DNA Ladder1,000-10,000(高分子量)
100-2,000(低分子量)
TrackIt 靛蓝/黄色上样染料,TrackIt 靛蓝/橙色上样染料
Invitrogen Mass DNA Ladder10 至 15,000提供 10X BlueJuice 凝胶上样缓冲液
Invitrogen DNA Ladder10 至 15,000提供 10X BlueJuice 凝胶上样缓冲液
室温运输,有助于减少对环境的破坏
为了减少 DNA Ladder 包装和运输过程中的年碳排放量,我们的 DNA Ladder 使用室温(非绝热)运输。在室温下运输的产品已经过严格测试,确保室温运输不影响其品质和稳定性。
 查看白皮书
DNA ladder 片段经色谱纯化的优势
色谱纯化方法可为生产 Invitrogen DNA Ladder 提供高纯度和高品质的 DNA 片段。由于 DNA Ladder 中每个 DNA 片段的浓度均使用分光光度法进行测量,因此该方法还可实现精确的凝胶内定量。此外,色谱纯化不需要使用有机溶剂,更加环保。
订购信息
相关资源
核酸电泳学习资源
了解凝胶电泳基础知识、实验流程、注意事项、主要应用以及核酸分离和分析中的故障排除等相关信息。
相关支持
核酸纯化和分析支持中心
查找核酸纯化和核酸分析相关的的技巧建议、疑难解答和其它资源。
产品支持文件
输入货号或产品名称,搜索相关的手册、实验方案、材料安全数据表(MSDS)、产品文献和相关证明文件。
联系我们
通过电子邮件或致电我们的技术应用科学家,咨询有关 DNA ladder 的其它问题