Search Thermo Fisher Scientific
RNA Ladder是由一系列 RNA 片段组成,用于在乙二醛或甲醛变性琼脂糖凝胶中确定单链 RNA 的大小。我们提供各种各样的 RNA Ladder,可准确对 0.1-10 kb 范围内的 RNA 转录本进行大小鉴定和粗略定量。
Ambion RNA Ladder和RNA Marker适用于在乙二醛或甲醛变性琼脂糖凝胶中确定单链 RNA 的大小。Ambion Millennium Marker间距均匀,非常适用于 mRNA 大小鉴定时绘制精确的标准曲线。
用于准确测定 0.5-9 kb 范围内单链 RNA 的大小,也适用于 Northern Blot实验。
用于同位素和非同位素核糖核酸酶保护实验—当需要使用单链 RNA 大小标准品进行变性凝胶电泳时。
我们提供多种类型的 RNA Ladder / RNA Marker,适用于不同分子量大小范围和不用实验应用,并可提供多种类型的产品形式。对条带进行精确分析的关键在于选择使用适合您实验应用的marker或标准品。使用此选择指南,助您选择所需的DNA Ladder & RNA Marker。
Ambion RNA Ladder由一组六个 RNA 转录片段组成,大小范围介于 0.2-6 kb 之间。此RNA Ladder设计用于 Agilent Lab-on-a-Chip。
图 1. Ambion RNA Laddder的标准数据。