Search Thermo Fisher Scientific
Molecular Probes 荧光核酸凝胶染料——SYBR Gold、SYBR Green I、SYBR Green II 和SYBR Safe染料——是对电泳凝胶中的DNA 进行染色的高灵敏试剂,与传统溴化乙锭凝胶染料相比,这些凝胶染料具有更高的灵敏度和更低的背景荧光。
此外,由美国第三方独立许可实验室测试发现,SYBR Safe DNA 凝胶染料与溴化乙锭相比具有非常低的致突变性,并且未被美国联邦法规归为危险废物或污染物。
立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | |
检测琼脂糖凝胶&CsCl 梯度中的核酸 | 更安全、更方便的EB 替代品 | 用于毛细管电泳&实时PCR 的超灵敏染料 | DNA 检测的超灵敏染料 | |
---|---|---|---|---|
UltraPure 溴化乙锭 了解更多 | SYBR Safe 了解更多 | SYBR Green I | SYBR Gold | |
最畅销产品 | ||||
灵敏度– dsDNA | 灵敏 (1 ng) | 灵敏 (3 ng) | 高度灵敏 (>60 pg) | 超灵敏 (>25 pg) |
无危害/ 环保 | ||||
即用型 | ||||
推荐用于凝胶电泳 | ||||
推荐用于ssDNA | ||||
改善克隆效率/避免紫外诱导型切口DNA | ||||
包装规格 |