showcase.par.60918.image.0.0.1
Molecular Probes荧光核酸凝胶染料——SYBR Gold, SYBR Green I, SYBR Green II,和SYBRSafe——是对电泳凝胶中的RNA进行染色的高灵敏试剂。与传统溴化乙锭凝胶染料相比,这些凝胶染料具有更高的灵敏度和更低的背景荧光。
DNA Ladder限时促销 ›  分子生物基础试剂促销
哪种RNA染料适合您?
 检测琼脂糖凝胶&CsCl 梯度中的核酸更安全、更方便的EtBr 替代品可用于任意凝胶系统的灵敏染料RNA&ssDNA 检测的超灵敏染料
最畅销产品   yes
灵敏度– RNA灵敏
(1.5 ng)
灵敏
(1.5 ng)
灵敏
(1.5 ng)
超灵敏
(100 pg)
最低背景   yes
无危害/环保 yes  
即用型 yes  
适合多种应用  yes 
包装规格10 mL0.4 mL, 1 L (即用型),&4 L (即用型)0.5 mL0.5 mL&1 mL
 立即订购立即订购立即订购立即订购