Search Thermo Fisher Scientific
无论是注重方便性、价格还是性能,我们可提供完整系列的凝胶成像系统,以满足您实验室需求。从用于快速观察和成像的基础透射仪,到集电泳和成像于一身的核酸电泳成像系统,以及可用于核酸电泳成像和western blot成像的一站式仪器,我们始终可为您提供适合的解决方案。
透射仪 | E-Gel Imager 凝胶成像系统 | E-Gel Power Snap 核酸电泳系统 | iBright 智能成像系统 | |
---|---|---|---|---|
支持电泳(核酸凝胶) | ✓ | |||
支持可视化 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
支持成像和分析 | ✓ | ✓ | ✓ | |
适用的成像应用 | ||||
琼脂糖凝胶(含EB或SYBR 染料) | ✓ | ✓ | ✓(仅 SYBR 染料) | ✓ |
聚丙烯酰胺凝胶(比色法染色,荧光染色) | ✓ | ✓ | ||
化学发光免疫印迹 | ✓ | |||
荧光免疫印迹 | ✓*(仅适用 WesternDot 625) | ✓ | ||
图像采集 | ✓ | ✓ | ✓ | |
软件分析 | ✓ | ✓ | ✓ | |
相机 | 1.3 MP CCD | 3 MP CMOS | 9.1 MP CCD | |
*紫外光基座可与 WesternDot 625 结合使用 |
Invitrogen 凝胶成像系统适用于多种样品类型,支持不同的检测模式。从我们完整系列的凝胶成像系统中选择满足您需求的特性。
更安全地进行核酸电泳观察-所有 Invitrogen 凝胶成像系统中的蓝光或绿光 LED 透射均可用于观察核酸染色,例如 Invitrogen SYBR Green、Invitrogen SYBR Safe 和 Invitrogen SYBR Gold 以及EB。此外,还适用于荧光蛋白染料,例如 SYPRO Orange 和 SYPRO Tangerine。
简化的 DNA 和 RNA 检测分析流程-Invitrogen E-Gel 预制凝胶为自成一体的即用型凝胶卡盒;无需配制凝胶、制备缓冲液、染色或脱色步骤。借助 Invitrogen Power Snap 的一体化设计,可实现快速便捷、实时的核酸电泳和高分辨率成像,从而缩短实验流程并加快科学发现。
高分辨率成像-所有 iBright 成像系统均配置 9.1 MP 相机并采用 Smart Exposure 技术,可快速确定最佳曝光时间,尽可能减少曝光过度或不足,减少通过反复曝光来获取所需信号的必要。
多重免疫印迹-iBright FL1500 系统配置 5 个荧光通道,可对可见光(RBG)和近红外(N-IR)荧光范围内多达 4 个不同荧光团进行多重检测。在通用模式下,可对多种印迹信号进行成像,例如化学发光、荧光、比色法染色或可见光成像。
易于使用的先进软件-免费且简便的图像分析软件。兼容 MAC 和 Windows 操作系统。
Invitrogen E-Gel Power Snap 电泳系统的一体化设计有助于实现快速便捷的 E-Gel 琼脂糖凝胶电泳,从 DNA 上样到凝胶成像。采用干式预制 E-Gel 琼脂糖凝胶电泳技术,仅需 10 分钟即可完成 DNA 样品电泳,以及可实时观察样品分离。它是一款集 DNA 样品电泳分离和凝胶成像于一体的系统。
通过 Invitrogen iBright 智能成像系统轻松、高效地对免疫印迹和凝胶进行成像和数据分析。此凝胶成像系统配备了功能强大的硬件,融合了先进的自动化技术,使用简洁、易于操作的互动界面,无论你是实验室新手,还是资深研科人员,都能快速上手,拍摄清晰成像图片并进行快速分析。
iBright FL1500 成像系统主要用于荧光、化学发光和比色法western blot的成像。除此之外,还可用于荧光染色核酸凝胶、荧光染色蛋白凝胶、比色法染色蛋白凝胶和比色法染色膜进行成像。iBright CL1500 成像系统与 iBright FL1500 成像系统的成像功能相同,但不具备荧光western blot成像功能。
Safe Imager 2.0 蓝光透射仪提供了一种安全的凝胶观察方式,尽可能减少了 DNA 损伤,显著提高克隆效率。Safe Imager 2.0 透射仪产生的单色可见蓝光尤其适用于激发 SYBR Safe DNA 凝胶染料及其它可受蓝光激发的核酸和蛋白染料。
双 LED 蓝白光透射仪是一款设计新颖的双光源透射仪。专门用于观察核酸凝胶、蛋白凝胶和膜染色。
透射仪 | E-Gel Imager 凝胶成像系统 | E-Gel Power Snap 核酸电泳系统 | iBright 智能成像系统 | |
---|---|---|---|---|
支持电泳(核酸凝胶) | ✓ | |||
支持可视化 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
支持成像和分析 | ✓ | ✓ | ✓ | |
适用的成像应用 | ||||
琼脂糖凝胶(含EB或SYBR 染料) | ✓ | ✓ | ✓(仅 SYBR 染料) | ✓ |
聚丙烯酰胺凝胶(比色法染色,荧光染色) | ✓ | ✓ | ||
化学发光免疫印迹 | ✓ | |||
荧光免疫印迹 | ✓*(仅适用 WesternDot 625) | ✓ | ||
图像采集 | ✓ | ✓ | ✓ | |
软件分析 | ✓ | ✓ | ✓ | |
相机 | 1.3 MP CCD | 3 MP CMOS | 9.1 MP CCD | |
*紫外光基座可与 WesternDot 625 结合使用 |
Invitrogen 凝胶成像系统适用于多种样品类型,支持不同的检测模式。从我们完整系列的凝胶成像系统中选择满足您需求的特性。
更安全地进行核酸电泳观察-所有 Invitrogen 凝胶成像系统中的蓝光或绿光 LED 透射均可用于观察核酸染色,例如 Invitrogen SYBR Green、Invitrogen SYBR Safe 和 Invitrogen SYBR Gold 以及EB。此外,还适用于荧光蛋白染料,例如 SYPRO Orange 和 SYPRO Tangerine。
简化的 DNA 和 RNA 检测分析流程-Invitrogen E-Gel 预制凝胶为自成一体的即用型凝胶卡盒;无需配制凝胶、制备缓冲液、染色或脱色步骤。借助 Invitrogen Power Snap 的一体化设计,可实现快速便捷、实时的核酸电泳和高分辨率成像,从而缩短实验流程并加快科学发现。
高分辨率成像-所有 iBright 成像系统均配置 9.1 MP 相机并采用 Smart Exposure 技术,可快速确定最佳曝光时间,尽可能减少曝光过度或不足,减少通过反复曝光来获取所需信号的必要。
多重免疫印迹-iBright FL1500 系统配置 5 个荧光通道,可对可见光(RBG)和近红外(N-IR)荧光范围内多达 4 个不同荧光团进行多重检测。在通用模式下,可对多种印迹信号进行成像,例如化学发光、荧光、比色法染色或可见光成像。
易于使用的先进软件-免费且简便的图像分析软件。兼容 MAC 和 Windows 操作系统。
Invitrogen E-Gel Power Snap 电泳系统的一体化设计有助于实现快速便捷的 E-Gel 琼脂糖凝胶电泳,从 DNA 上样到凝胶成像。采用干式预制 E-Gel 琼脂糖凝胶电泳技术,仅需 10 分钟即可完成 DNA 样品电泳,以及可实时观察样品分离。它是一款集 DNA 样品电泳分离和凝胶成像于一体的系统。
通过 Invitrogen iBright 智能成像系统轻松、高效地对免疫印迹和凝胶进行成像和数据分析。此凝胶成像系统配备了功能强大的硬件,融合了先进的自动化技术,使用简洁、易于操作的互动界面,无论你是实验室新手,还是资深研科人员,都能快速上手,拍摄清晰成像图片并进行快速分析。
iBright FL1500 成像系统主要用于荧光、化学发光和比色法western blot的成像。除此之外,还可用于荧光染色核酸凝胶、荧光染色蛋白凝胶、比色法染色蛋白凝胶和比色法染色膜进行成像。iBright CL1500 成像系统与 iBright FL1500 成像系统的成像功能相同,但不具备荧光western blot成像功能。
Safe Imager 2.0 蓝光透射仪提供了一种安全的凝胶观察方式,尽可能减少了 DNA 损伤,显著提高克隆效率。Safe Imager 2.0 透射仪产生的单色可见蓝光尤其适用于激发 SYBR Safe DNA 凝胶染料及其它可受蓝光激发的核酸和蛋白染料。
双 LED 蓝白光透射仪是一款设计新颖的双光源透射仪。专门用于观察核酸凝胶、蛋白凝胶和膜染色。