Search Thermo Fisher Scientific
核酸电泳是一种常规的实验室 技术,是分子生物学研究的基础。 按照传统方法,进行凝胶电泳需要耗费大量的时间,包括制作凝胶、配制缓冲液、准备样本和 Ladder、上样和进行电泳,以及随时观察电泳结果及凝胶成像。E-Gel 核酸电泳系统的简单三步法实验流程简化了 DNA/RNA 电泳流程,节省了实验时间:无需制作凝胶、配制缓冲液或处理有毒染料。
E-Gel 预制琼脂糖凝胶电泳系统包括电泳设备、用于图像捕获的相机、预制琼脂糖凝胶、Ladder 和上样缓冲液,共同作用以简化核酸电泳实验流程。
电泳过程无需缓冲液即可进行,节省了实验时间,减少了繁琐的操作。
与常规电泳方法相比,使用E-Gel 预制琼脂糖凝胶电泳系统可实现更快的电泳设置、运行和分析。
以下两种E-Gel核酸电泳系统均具备:
E-Gel Power Snap Plus 核酸电泳和凝胶成像系统为高通量核酸电泳分析而设计,同时兼容低通量核酸电泳分析。
为获取理想的电泳结果,E-Gel Power Snap 和 Power Snap Plus 必须与 Invitrogen E-Gel 系列产品搭配使用,其中包括:
E-Gel 预制琼脂糖凝胶非常适合快速、便捷地获得 DNA 和 RNA 片段的电泳结果,可提供多种琼脂糖浓度和上样规格。
E-Gel DNA Ladder 和上样缓冲液可使 E-Gel 预制琼脂糖凝胶具有更佳的核酸分离结果。
Watch educational and insightful videos on molecular biology techniques.
View live and recorded webinars on research trends in molecular biology.
Access white papers, application notes, and technical notes on molecular biology.
Find the right E-Gel precast gels and DNA ladders for your applications.
查看琼脂糖凝胶和聚丙烯酰胺凝胶电泳的5大主要步骤,实现核酸样品的最佳分离和分析