Search Thermo Fisher Scientific
E-Gel 预制琼脂糖凝胶 |
E-Gel 预制凝胶是无需电泳缓冲液的琼脂糖凝胶,在琼脂糖基质中嵌入了电极。每个预制琼脂糖凝胶在包装的透明塑料盒内均包含离子发生系统、pH 平衡系统和 DNA 染料。还包括两个与凝胶和电极接触的离子交换矩阵(ion exchange matrice,以下简称 IEM)。IEM 在整个预制凝胶中提供持续的离子流,从而产生进行电泳所需的持续电场。
体验更安全的电泳分析,无需制备凝胶,无需配制电泳缓冲液和进行化学染色。Invitrogen E-Gel 预制琼脂糖凝胶内含 SYBR Safe 凝胶染料,旨在更安全、更方便地进行 DNA 电泳。使用以下选择指南 ,按照实验应用找到对应的 E-Gel 预制凝胶。
E-Gel 预制凝胶具有多种琼脂糖浓度、多种上样孔规格和不同通量,可满足多种实验应用需求。使用以下提供的指南选择适合目标实验应用的预制琼脂糖凝胶。
用于常规 DNA 电泳或高灵敏度快速电泳分离;E-Gel 预制凝胶适用于多种低通量琼脂糖凝胶电泳。
E-Gel 48 孔和 96 孔琼脂糖凝胶尤其适用于 PCR 产物、质粒制备物和酶切产物的高通量电泳分析。E-Gel 48 孔凝胶有两排,每排 24 个样品孔和 2 个分子量 marker 孔,泳道长度为 3.2 cm 。E-Gel 96 孔凝胶有 96 个样品泳道和 8 个 marker 泳道,交错排列,泳道长度为 1.6 cm,分离范围为 100 bp 至 10 kb。这种交错排列的样品孔设计与大多数自动化上样系统兼容。
将E-Gel CloneWell II 琼脂糖凝胶与 E-Gel Power Snap 核酸电泳系统搭配使用,可避免紫外线损伤,提高克隆效率。 E-Gel CloneWell II 琼脂糖凝胶是双排孔设计,将样品加入顶部上样孔,电泳后当条带迁移到下排回收孔时,即可将条带吸出进行回收。无需额外纯化步骤。
实验目的 | 高效分子克隆 |
---|---|
预制凝胶类型 | E-Gel CloneWell II |
上样孔数量 | 两排,每排 7 孔(用于 7 个样品) |
染料 | SYBR Safe DNA 染料 |
琼脂糖浓度 | 0.8% |
分离范围 | 100 bp-6 kb |
电泳时间 | 14-36 分钟 |
上样量 | 20-25 µL |
对于 NGS 文库制备,回收纯化 DNA 片段的能力至关重要。选择适合 NGS 样品制备所需的 E-Gel 预制琼脂糖凝胶,满足在通量和准确度方面的需求。
实验目的 | 精确进行 DNA 片段分选 | 高范围片段分离 |
---|---|---|
预制凝胶类型 | E-Gel SizeSelect II | E-Gel NGS |
上样孔数量 | 两排,每排 7 孔(用于 7 个样品) | 单排 11 孔 |
染料 | SYBR Gold 染料 | SYBR Safe DNA 染料 |
琼脂糖浓度 | 2.0% | 0.8% |
分离范围 | 50 bp-2 kb | 800 bp-10 kb |
电泳时间 | 8-36 分钟 | 20 分钟 |
上样量 | 20-25 µL | 20 µL |
用于常规 DNA 电泳或高灵敏度快速电泳分离;E-Gel 预制凝胶适用于多种低通量琼脂糖凝胶电泳。
E-Gel 48 孔和 96 孔琼脂糖凝胶尤其适用于 PCR 产物、质粒制备物和酶切产物的高通量电泳分析。E-Gel 48 孔凝胶有两排,每排 24 个样品孔和 2 个分子量 marker 孔,泳道长度为 3.2 cm 。E-Gel 96 孔凝胶有 96 个样品泳道和 8 个 marker 泳道,交错排列,泳道长度为 1.6 cm,分离范围为 100 bp 至 10 kb。这种交错排列的样品孔设计与大多数自动化上样系统兼容。
将E-Gel CloneWell II 琼脂糖凝胶与 E-Gel Power Snap 核酸电泳系统搭配使用,可避免紫外线损伤,提高克隆效率。 E-Gel CloneWell II 琼脂糖凝胶是双排孔设计,将样品加入顶部上样孔,电泳后当条带迁移到下排回收孔时,即可将条带吸出进行回收。无需额外纯化步骤。
实验目的 | 高效分子克隆 |
---|---|
预制凝胶类型 | E-Gel CloneWell II |
上样孔数量 | 两排,每排 7 孔(用于 7 个样品) |
染料 | SYBR Safe DNA 染料 |
琼脂糖浓度 | 0.8% |
分离范围 | 100 bp-6 kb |
电泳时间 | 14-36 分钟 |
上样量 | 20-25 µL |
对于 NGS 文库制备,回收纯化 DNA 片段的能力至关重要。选择适合 NGS 样品制备所需的 E-Gel 预制琼脂糖凝胶,满足在通量和准确度方面的需求。
实验目的 | 精确进行 DNA 片段分选 | 高范围片段分离 |
---|---|---|
预制凝胶类型 | E-Gel SizeSelect II | E-Gel NGS |
上样孔数量 | 两排,每排 7 孔(用于 7 个样品) | 单排 11 孔 |
染料 | SYBR Gold 染料 | SYBR Safe DNA 染料 |
琼脂糖浓度 | 2.0% | 0.8% |
分离范围 | 50 bp-2 kb | 800 bp-10 kb |
电泳时间 | 8-36 分钟 | 20 分钟 |
上样量 | 20-25 µL | 20 µL |
Watch educational and insightful videos on molecular biology techniques.
View live and recorded webinars on research trends in molecular biology.
Access white papers, application notes, and technical notes on molecular biology.
Find the right E-Gel precast gels and DNA ladders for your applications.
查看琼脂糖凝胶和聚丙烯酰胺凝胶电泳的5大主要步骤,实现核酸样品的最佳分离和分析