Search Thermo Fisher Scientific
尝试我们最新的 Invitrogen E-Gel Double Comb 琼脂糖凝胶。与标准 E-Gel 相比,每块凝胶提供两倍的样品孔数量,减少了样品数量限制,降低了反应成本。
E-Gel EX 预制琼脂糖凝胶通常仅需 10 分钟即可完成DNA 或 RNA 样品的电泳分离。这些凝胶非常适合用于快速检测 RNA 样品的完整性或用于 PCR 产物和质粒的常规电泳分析(图 1)。E-Gel EX 预制琼脂糖凝胶相比含EB的同类凝胶具有更高的灵敏度(图 2),可减少珍贵样品的使用量。
图 1.使用 E-Gel EX 预制琼脂糖凝胶检测 RNA 样品的完整性。使用预设的 E-Gel EX 电泳程序,在 2% E-Gel EX 凝胶上分离 RNA 样品。泳道 M、5 和 10:0.1– 2 kb RNA ladder;泳道 1–4、6–9:小鼠总 RNA,每个泳道 200 ng。
图 2.E-Gel EX 凝胶用于 DNA 检测的灵敏度。在 1% E-Gel EX 凝胶上电泳分离 1 kb 片段的两倍梯度稀释液,范围为 1,000 ng-1 ng。成像过程中,使用蓝光透射( Safe Imager 蓝光透射仪)进行观察。
凭借其创新型设计,电泳完成后,打开 Invitrogen E-Gel EX 预制凝胶即可轻松切割所需条带。
按照以下简单步骤切割您选取的 DNA 条带:
1.将预制胶卡盒置于工作台上,孔朝上
2.将凝胶刀的锋利边缘侧插入卡盒两半之间的凹槽中,然后上下撬动
3.打开卡盒,切割DNA条带
DNA 电泳从未如此简单。该琼脂糖凝胶为即用型,适用于任意应用和通量需求。助您快速从凝胶中分离、纯化和回收核酸片段。
产品 | 染料 | 样品孔数量 | 电泳时间(min) | 分辨率 | 货号 |
---|---|---|---|---|---|
E-Gel EX Starter Kit, 1% | SYBR Gold II | 11 | 10 | 100 bp–5 kb | G8141ST |
E-Gel EX Starter Kit, 2% | SYBR Gold II | 11 | 10 | 50 bp–2 kb | G8142ST |
E-Gel EX Gel, 1%, 10-Pak | SYBR Gold II | 11 | 10 | 100 bp–5 kb | G401001 |
E-Gel EX Gel, 1%, 20-Pak | SYBR Gold II | 11 | 10 | 100 bp–5 kb | G402001 |
E-Gel EX Gel, 2%, 10-Pak | SYBR Gold II | 11 | 10 | 50 bp–2 kb | G401002 |
E-Gel EX Gel, 2%, 20-Pak | SYBR Gold II | 11 | 10 | 50 bp–2 kb | G402002 |
E-Gel EX Gel, 4%, 10-Pak | SYBR Gold II | 11 | 10 | 10 bp–400 bp | G401004 |
E-Gel EX Double Comb Agarose Gels, 1% 10-Pack | SYBR Gold II | 22 | 5 | 400 bp–5 kb | A42345 |
E-Gel EX Double Comb Agarose Gels, 1% 20-Pack | SYBR Gold II | 22 | 5 | 400 bp–5 kb | A44887 |
E-Gel EX Double Comb Agarose Gels, 1% 50-Pack | SYBR Gold II | 22 | 5 | 400 bp–5 kb | A44888 |
E-Gel EX Double Comb Agarose Gels, 2% 10-Pack | SYBR Gold II | 22 | 5 | 50 bp–2 kb | A42346 |
E-Gel EX Double Comb Agarose Gels, 2% 20-Pack | SYBR Gold II | 22 | 5 | 50 bp–2 kb | A44889 |
E-Gel EX Double Comb Agarose Gels, 2% 50-Pack | SYBR Gold II | 22 | 5 | 50 bp–2 kb | A44890 |
5 min |
5 min |
5 min |
仅供科研使用,不可用于诊断目的。