Search Thermo Fisher Scientific
Northern 印迹杂交分析可提供关于RNA 特性、大小和丰度的信息,从而更深入地了解基因表达水平。我们的Invitrogen™ 产品组合是业界最全面的Northern 印迹分析产品之一。从可制备高品质、完整RNA 的Invitrogen™ TRIzol™试剂,到无RNA 酶试剂和Invitrogen™ BrightStar™-Plus 膜,这些产品可满足您所有的Northern 印迹分析需求,助您缩短获得结果所需的时间。
RNA 分离
获得高品质的完整RNA 是进行Northern 印迹杂交的关键步骤。用于分离RNA 的所有protocol、技术和市售试剂盒都具有以下共同特征:
RNA 分离产品
IS10008 | iPrep™ PureLink® 病毒试剂盒 | K156001 | PureLink® 血液总RNA 试剂盒 |
AM1934 | LeukoLOCK™ 总RNA 分离系统 | 12280-050 | PureLink® 病毒RNA/DNA 小抽试剂盒 |
AM1840 | MagMAX™ 总核酸分离试剂盒 | AM1975 | RecoverAll™ FFPE 样品总核酸分离试剂盒 |
AM1839 | MagMAX™-96微阵列总RNA 分离试剂盒 | AM1925 | RiboPure™-细菌/酵母试剂盒 |
AM1830 | MagMAX™-96总RNA 分离试剂盒 | AM1926 | RiboPure™-酵母试剂盒 |
AM1936 | MagMAX™-96病毒RNA 分离试剂盒 | AM1928 | RiboPure™-血液试剂盒 |
AM1983 | MELT™总核酸分离系统 | AM1912 | RNAqueous® 试剂盒 |
AM9690 | 植物RNA 分离辅助 | AM1931 | RNAqueous®-微量提取试剂盒 |
12322012 | 植物RNA 试剂 | 4380204 | Tempus® Spin RNA 分离试剂盒 |
12173011A | PureLink® Pro 96总RNA 纯化试剂盒 | 10296010 | TRIzol® LS 试剂 |
122800-96A | PureLink® Pro 96病毒RNA/DNA 纯化试剂盒 | 16096-020 | TRIzol® Max™ 细菌/酵母RNA 分离试剂盒 |
12183016 | PureLink® RNA 微量提取试剂盒 | 12183555 | TRIzol® Plus RNA 纯化系统 |
12183018A | PureLink® RNA 小抽试剂盒 | 15596026 | TRIzol® 试剂 |
探针生成
RNA探针可在体外通过使用Invitrogen™ MAXIscript™ 试剂盒转录反应生成。使用该试剂盒进行合成期间,可直接整合同位素或非同位素标记的核苷酸,或者对RNA 进行无标记合成,随后使用补骨脂素-生物素处理,生成用于印迹杂交的生物素化探针。
技术注意事项:
当使用RNA探针而不是DNA 探针进行Northern 印迹分析时,我们建议进行多次调整以获得最佳结果。其中包括:
探针生成产品
变性
分离出RNA 样品后,Northern 印迹分析的下一步是使琼脂糖凝胶电泳变性。甲醛一直被用作电泳的传统变性剂。Invitrogen™ NorthernMax™ 试剂盒包含一套完整的无RNA 酶试剂,用于含甲醛的琼脂糖凝胶电泳。使用甲醛的缺点在于需要在通风橱内倾倒和电泳。使用Invitrogen™ NorthernMax™-Gly 试剂盒,RNA 样品在乙二醛/ DMSO 中变性,不存在与甲醛有关的安全性问题。
我们提供多种RNA ladders 可用于准确预估mRNA 的分子量大小,包括 Invitrogen™ Millennium™ RNA Markers。查看关于RNA ladders的更多信息。
变性产品
AM7785 | Millennium™ 标记物探针模板 | 750018 | 50x Denhardt’s solution |
AM8676 | NorthernMax® 10X 变性凝胶缓冲液 | 750023 | UltraPure™ DEPC 处理水 |
AM8552 | NorthernMax® 甲醛上样染料(1 mL试管) | 10977-015 | UltraPure™ 无DNase/RNase 蒸馏水 |
AM1940 | NorthernMax® 试剂盒 | 16550100 | UltraPure™ 琼脂糖1000 |
AM8672 | NorthernMax®1 小时转印缓冲液 | 14476028 | UltraPure™ 0.5M EDTA, pH 8.0 |
AM8677 | NorthernMax® 预杂交/杂交缓冲液 | 24740011 | UltraPure™ 5M NaCl |
AM8678 | NorthernMax®-Gly 10X 凝胶制备/电泳缓冲液 | 15506017 | UltraPure™ Tris HCl |
AM1946 | NorthernMax®-Gly 试剂盒 | 15557036 | UltraPure™ 20X SSC |
AM8551 | NorthernMax®-Gly 样品上样染料(1 mL试管) | 15591035 | UltraPure™ 20X SSPE |
固相载体转印和固定
完成变性琼脂糖凝胶电泳分离后,将RNA 转印到带正电荷的尼龙膜上并固定,用于后续杂交。为实现快速、可重复的转印,iBlot 干转系统可在7分钟内将RNA完全转印到尼龙膜上。使用干转法时,无需使用其他缓冲液或液体,从而不会对结果造成差异。
此外,我们提供了一种快速的碱性转印方法,其被并入NorthernMax 和NorthernMax-Gly试剂盒。该转印方法代替了过夜转印,只需要2小时即可将RNA(特别是较大的转录物)高效转印到膜上,具有更高的印迹灵敏性。NorthernMax 和NorthernMax-Gly试剂盒经过优化,可与BrightStar Plus 带正电尼龙膜配合使用,它们能够最大限度地降低背景和增强信号。请注意,硝酸纤维素膜与NorthernMax 转印缓冲液在化学上不兼容,不应与这些试剂盒一起使用。
固相载体转印和固定产品
探针预杂交和杂交
Invitrogen™ NorthernMax™和NorthernMax™-Gly 试剂盒包含ULTRAhyb™ 超灵敏杂交缓冲液,可用于预杂交和杂交。尽管双链DNA 探针在使用前必须变性,但RNA 探针和单链DNA 探针可以用少量的ULTRAhyb™ 缓冲液稀释,然后再加到预杂交印迹中。与其他杂交溶液相比,ULTRAhyb 缓冲液提高杂交完成程度且不增加背景,可将灵敏度提高100倍。至少可以检测到10,000个分子。由于ULTRAhyb 缓冲液最大限度地提高了印迹的灵敏度,所以通常可以在短短2小时内完成许多目标分子的杂交。
探针预杂交和杂交产品
洗涤
杂交后,使用缓冲液洗涤多次,除去未杂交的探针。低严格度洗涤(如,使用2X SSC或SSPE)可除去杂交溶液和未杂交的探针。高严格度洗涤(如,使用0.1X SSC或SSPE)可除去部分杂交分子。经认证无RNA酶的低和高严格度洗涤缓冲液包含在NorthernMax 试剂盒中,也可单独购买。
洗涤产品
AM8677 | NorthernMax® 预杂交/杂交缓冲液 | ||
AM8670 | ULTRAhyb® 超敏杂交缓冲液, 125 mL | ||
AM8669 | ULTRAhyb® 超敏杂交缓冲液,4 x 125 mL | ||
AM8663 | ULTRAhyb®-Oligo |
检测
BrightStar™ BioDetect™ 非同位素检测试剂盒为检测生物素化RNA 和DNA 探针提供了所有所需试剂和材料。NorthernMax 试剂盒NorthernMax 试剂盒经过优化,可与BrightStar BioDetect 试剂盒一起使用,用于超灵敏非同位素Northern 印迹,具有高信噪比和低背景。这种优化的Northern 印迹法也可以获得出色的放射性标记探针检测结果。
检测产品
AM1930 | BrightStar® BioDetect™ Kit |
RNA 分离
获得高品质的完整RNA 是进行Northern 印迹杂交的关键步骤。用于分离RNA 的所有protocol、技术和市售试剂盒都具有以下共同特征:
RNA 分离产品
IS10008 | iPrep™ PureLink® 病毒试剂盒 | K156001 | PureLink® 血液总RNA 试剂盒 |
AM1934 | LeukoLOCK™ 总RNA 分离系统 | 12280-050 | PureLink® 病毒RNA/DNA 小抽试剂盒 |
AM1840 | MagMAX™ 总核酸分离试剂盒 | AM1975 | RecoverAll™ FFPE 样品总核酸分离试剂盒 |
AM1839 | MagMAX™-96微阵列总RNA 分离试剂盒 | AM1925 | RiboPure™-细菌/酵母试剂盒 |
AM1830 | MagMAX™-96总RNA 分离试剂盒 | AM1926 | RiboPure™-酵母试剂盒 |
AM1936 | MagMAX™-96病毒RNA 分离试剂盒 | AM1928 | RiboPure™-血液试剂盒 |
AM1983 | MELT™总核酸分离系统 | AM1912 | RNAqueous® 试剂盒 |
AM9690 | 植物RNA 分离辅助 | AM1931 | RNAqueous®-微量提取试剂盒 |
12322012 | 植物RNA 试剂 | 4380204 | Tempus® Spin RNA 分离试剂盒 |
12173011A | PureLink® Pro 96总RNA 纯化试剂盒 | 10296010 | TRIzol® LS 试剂 |
122800-96A | PureLink® Pro 96病毒RNA/DNA 纯化试剂盒 | 16096-020 | TRIzol® Max™ 细菌/酵母RNA 分离试剂盒 |
12183016 | PureLink® RNA 微量提取试剂盒 | 12183555 | TRIzol® Plus RNA 纯化系统 |
12183018A | PureLink® RNA 小抽试剂盒 | 15596026 | TRIzol® 试剂 |
探针生成
RNA探针可在体外通过使用Invitrogen™ MAXIscript™ 试剂盒转录反应生成。使用该试剂盒进行合成期间,可直接整合同位素或非同位素标记的核苷酸,或者对RNA 进行无标记合成,随后使用补骨脂素-生物素处理,生成用于印迹杂交的生物素化探针。
技术注意事项:
当使用RNA探针而不是DNA 探针进行Northern 印迹分析时,我们建议进行多次调整以获得最佳结果。其中包括:
探针生成产品
变性
分离出RNA 样品后,Northern 印迹分析的下一步是使琼脂糖凝胶电泳变性。甲醛一直被用作电泳的传统变性剂。Invitrogen™ NorthernMax™ 试剂盒包含一套完整的无RNA 酶试剂,用于含甲醛的琼脂糖凝胶电泳。使用甲醛的缺点在于需要在通风橱内倾倒和电泳。使用Invitrogen™ NorthernMax™-Gly 试剂盒,RNA 样品在乙二醛/ DMSO 中变性,不存在与甲醛有关的安全性问题。
我们提供多种RNA ladders 可用于准确预估mRNA 的分子量大小,包括 Invitrogen™ Millennium™ RNA Markers。查看关于RNA ladders的更多信息。
变性产品
AM7785 | Millennium™ 标记物探针模板 | 750018 | 50x Denhardt’s solution |
AM8676 | NorthernMax® 10X 变性凝胶缓冲液 | 750023 | UltraPure™ DEPC 处理水 |
AM8552 | NorthernMax® 甲醛上样染料(1 mL试管) | 10977-015 | UltraPure™ 无DNase/RNase 蒸馏水 |
AM1940 | NorthernMax® 试剂盒 | 16550100 | UltraPure™ 琼脂糖1000 |
AM8672 | NorthernMax®1 小时转印缓冲液 | 14476028 | UltraPure™ 0.5M EDTA, pH 8.0 |
AM8677 | NorthernMax® 预杂交/杂交缓冲液 | 24740011 | UltraPure™ 5M NaCl |
AM8678 | NorthernMax®-Gly 10X 凝胶制备/电泳缓冲液 | 15506017 | UltraPure™ Tris HCl |
AM1946 | NorthernMax®-Gly 试剂盒 | 15557036 | UltraPure™ 20X SSC |
AM8551 | NorthernMax®-Gly 样品上样染料(1 mL试管) | 15591035 | UltraPure™ 20X SSPE |
固相载体转印和固定
完成变性琼脂糖凝胶电泳分离后,将RNA 转印到带正电荷的尼龙膜上并固定,用于后续杂交。为实现快速、可重复的转印,iBlot 干转系统可在7分钟内将RNA完全转印到尼龙膜上。使用干转法时,无需使用其他缓冲液或液体,从而不会对结果造成差异。
此外,我们提供了一种快速的碱性转印方法,其被并入NorthernMax 和NorthernMax-Gly试剂盒。该转印方法代替了过夜转印,只需要2小时即可将RNA(特别是较大的转录物)高效转印到膜上,具有更高的印迹灵敏性。NorthernMax 和NorthernMax-Gly试剂盒经过优化,可与BrightStar Plus 带正电尼龙膜配合使用,它们能够最大限度地降低背景和增强信号。请注意,硝酸纤维素膜与NorthernMax 转印缓冲液在化学上不兼容,不应与这些试剂盒一起使用。
固相载体转印和固定产品
探针预杂交和杂交
Invitrogen™ NorthernMax™和NorthernMax™-Gly 试剂盒包含ULTRAhyb™ 超灵敏杂交缓冲液,可用于预杂交和杂交。尽管双链DNA 探针在使用前必须变性,但RNA 探针和单链DNA 探针可以用少量的ULTRAhyb™ 缓冲液稀释,然后再加到预杂交印迹中。与其他杂交溶液相比,ULTRAhyb 缓冲液提高杂交完成程度且不增加背景,可将灵敏度提高100倍。至少可以检测到10,000个分子。由于ULTRAhyb 缓冲液最大限度地提高了印迹的灵敏度,所以通常可以在短短2小时内完成许多目标分子的杂交。
探针预杂交和杂交产品
洗涤
杂交后,使用缓冲液洗涤多次,除去未杂交的探针。低严格度洗涤(如,使用2X SSC或SSPE)可除去杂交溶液和未杂交的探针。高严格度洗涤(如,使用0.1X SSC或SSPE)可除去部分杂交分子。经认证无RNA酶的低和高严格度洗涤缓冲液包含在NorthernMax 试剂盒中,也可单独购买。
洗涤产品
AM8677 | NorthernMax® 预杂交/杂交缓冲液 | ||
AM8670 | ULTRAhyb® 超敏杂交缓冲液, 125 mL | ||
AM8669 | ULTRAhyb® 超敏杂交缓冲液,4 x 125 mL | ||
AM8663 | ULTRAhyb®-Oligo |
检测
BrightStar™ BioDetect™ 非同位素检测试剂盒为检测生物素化RNA 和DNA 探针提供了所有所需试剂和材料。NorthernMax 试剂盒NorthernMax 试剂盒经过优化,可与BrightStar BioDetect 试剂盒一起使用,用于超灵敏非同位素Northern 印迹,具有高信噪比和低背景。这种优化的Northern 印迹法也可以获得出色的放射性标记探针检测结果。
检测产品
AM1930 | BrightStar® BioDetect™ Kit |
| iBlot 干转系统
|
仅供研究使用。不可用于诊断程序。