聚丙烯酰胺凝胶电泳
聚丙烯酰胺凝胶电泳具有极高的分辨率,范围覆盖 10–3,000 bp 的 DNA 片段。在适当条件下,可以分离大小仅差一个碱基对的 DNA 分子(了解更多:核酸电泳学习资源)。我们可提供用于聚丙烯酰胺凝胶电泳的各种试剂,包括便于使用的预制 Invitrogen Novex 聚丙烯酰胺凝胶、DNA ladder 以及自制凝胶所用的 UltraPure 试剂。
Novex 预制 DNA 凝胶
我们可提供多种类型的 Novex 预制凝胶。想要您的实验应用(PCR 片段分离、DNA 阻滞等)获得最佳结果,选择适合的凝胶浓度、缓冲液系统、凝胶规格和厚度极为重要。图 1 显示了核酸在 Novex 凝胶上电泳时的迁移模式。您可以通过该表选取适于您实验的最佳凝胶。
图 1.凝胶迁移图。下表显示了核酸在 Novex 胶上分离的模式。通过下表选择适合您实验的最佳凝胶。为获得最佳分辨率,核酸带应迁移至阴影区域内。
选择正确的 Novex 凝胶
Novex 预制凝胶的大小为 10 x 10 cm(凝胶大小为 8 x 8 cm)。我们建议使用 XCell SureLock Mini-Cell 电泳系统,以获得最佳且一致的结果。
DNA 分析
Novex TBE 凝胶可为 10-3,000 bp 范围内的 DNA 片段提供最高分辨率。这些凝胶可用于 DNA 电泳相关的实验应用,包括酶切产物分析、PCR 产物分析、Southern 分析和引物分析。
DNA 阻滞和凝胶迁移实验
Novex DNA 阻滞凝胶由 6% 的聚丙烯酰胺组成,使用 0.5X TBE 作为凝胶缓冲液制成。提供 60-2,500 bp DNA 片段的良好分辨率。0.5X TBE 缓冲液可实现极佳的片段分离效果,且其离子强度极低,不会发生 DNA-蛋白相互作用。
变性 DNA 分析
Novex TBE-尿素凝胶适用于 20–800 个碱基长度的单链 DNA 或 RNA 分析和纯化。其为寡核苷酸分析和纯化、RNase 保护实验、体外转录研究和 northern blot 实验的理想选择。
相关产品
DNA Ladder 和 Marker
我们提供覆盖 10 bp-50 kb 范围的多种 DNA ladder 和 marker,适用于对琼脂糖凝胶中的线性双链 DNA 进行准确分析。 多种类型的 DNA ladder 可以即用型的 Invitrogen TrackIt 和 E-Gel  形式提供,包括 1 Kb DNA Ladder100 bp DNA Ladder
DNA 染料
我们可提供多种 DNA 染料,包括 SYBR Safe DNA 凝胶染料溴化乙锭。SYBR Safe DNA 凝胶染料是一种无毒、无诱变性的 DNA 染料,其 DNA 检测灵敏度与传统溴化乙啶相当。
UltraPure 琼脂糖和试剂
我们提供多种 Invitrogen UltraPure 琼脂糖,可用于自制核酸电泳凝胶。所有 UltraPure 试剂均由高纯度生化试剂制成,确保提供最高可靠性和出色的性能。
Thermo Scientific Owl 凝胶电泳系统
用于核酸和蛋白的水平(琼脂糖)或垂直(聚丙烯酰胺)凝胶电泳,含电泳槽、电泳室、制胶器、凝胶板、垫片、电泳梳子、电源和其它配件。