Search Thermo Fisher Scientific
通量 | 2块小型凝胶 |
凝胶规格 | 凝胶尺寸:8 x 8cm 凝胶板尺寸:10 x 10cm 厚度:1.0mm 或 1.5mm |
兼容凝胶 | 所有Invitrogen预制小型凝胶,SureCast手灌胶和Invitrogen空胶盒 |
缓冲液体积 | 上室:200 mL 下室:600 mL |
可选转印设备 | XCell II Blot Module 转印模块 |
转印通量 | 2块小型凝胶 |
兼容电源 | Power Ease90瓦,Power Ease300瓦和Owl系统,对于其他系统,例如Hoefer或Bio-Rad,可搭配Novex电源转接头使用(货号:No. ZA10001) |
设备尺寸 | 14 x 13 x 16 cm(带盖的高度) |
材质 | 聚碳酸酯 |
电极丝 | 铂金 |
电流限制 | 1,500 VDC 或 75W |
耐化学性 | 耐受大多数醇类,但不耐受氯代烃(如氯仿)、芳族烃(如甲苯、苯)或丙酮。 |
货号 | EI0001 |
XCell SureLock Mini-Cell 受美国第 6,001,223 号专利保护。
XCell SureLock Mini-Cell 通过简单的凝胶张力楔牢牢固定凝胶。当凝胶张力楔上的杆向前推入锁定位置时,会产生均匀的水平力。这样可以将凝胶/缓冲液芯组件牢固置于下缓冲室中。凝胶张力楔的正向锁定作用确保每次运行凝胶电泳都能顺利完成,不会漏液。
锁定位置 |
解锁位置 |
XCell II Blot Module 转印模块可让使用者轻松将蛋白质或核酸从小型胶转移到膜上。它适用于 XCell SureLock 和 XCell II Mini-Cell 电泳槽,放置在凝胶/缓冲液核心组件的位置。对于Western, Southern 和 Northern 转印,只需不超过200毫升的转印缓冲液。坚固的镀铂钛和不锈钢电极可形成均匀的电场,而无需使用夹具或铰接式凝胶支架。最大印迹尺寸为9厘米×9厘米。点击此处了解更多信息。
第 1 步:在缓冲芯上放置一块或两块预制胶。
第 2 步:将缓冲液核心和凝胶放入 XCell SureLock Mini-Cell 下缓冲室。
第 3 步:锁定凝胶张力楔,凝胶上样,倒入缓冲液,然后开始电泳。
凝胶类型 | 电压 (V) | 电流 (mA) | 结束电流 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|
Tris-甘氨酸 SDS-PAGE 胶 | 125 | 30-40 | 8-12 | 90 分钟 |
Tris-甘氨酸非变性胶 | 125 | 6-12 | 3-6 | 1-12 小时 |
Bis-Tris (MES 缓冲液) | 200 | 110-125 | 70-80 | 35-50 分钟 |
Bis-Tris (MOPS 缓冲液) | 200 | 110-125 | 70-80 | 35-50 分钟 |
Tris-乙酸 SDS-PAGE 胶 | 150 | 40-55 | 25-40 | 50 分钟 |
Tricine 胶 | 125 | 80 | 40 | 90 分钟 |
酶谱分析(Zymogram) | 125 | 30-40 | 8-12 | 90 分钟 |
IEF pH 3-7 或 pH 3-10 | 100-1 小时 200-2 小时 500-30 分钟 | 5 | 6 | 2.5 小时 |
TBE 胶 | 200 | 10-18 | 4-6 | 30-90 分钟 |
TBE-Urea 胶 | 180V | 10-20 | 6-14 | 50-75 分钟 |
DNA 阻滞 | 100V | 12-15 | 6-15 | 90 分钟 |
通量 | 2块小型凝胶 |
凝胶规格 | 凝胶尺寸:8 x 8cm 凝胶板尺寸:10 x 10cm 厚度:1.0mm 或 1.5mm |
兼容凝胶 | 所有Invitrogen预制小型凝胶,SureCast手灌胶和Invitrogen空胶盒 |
缓冲液体积 | 上室:200 mL 下室:600 mL |
可选转印设备 | XCell II Blot Module 转印模块 |
转印通量 | 2块小型凝胶 |
兼容电源 | Power Ease90瓦,Power Ease300瓦和Owl系统,对于其他系统,例如Hoefer或Bio-Rad,可搭配Novex电源转接头使用(货号:No. ZA10001) |
设备尺寸 | 14 x 13 x 16 cm(带盖的高度) |
材质 | 聚碳酸酯 |
电极丝 | 铂金 |
电流限制 | 1,500 VDC 或 75W |
耐化学性 | 耐受大多数醇类,但不耐受氯代烃(如氯仿)、芳族烃(如甲苯、苯)或丙酮。 |
货号 | EI0001 |
XCell SureLock Mini-Cell 受美国第 6,001,223 号专利保护。
XCell SureLock Mini-Cell 通过简单的凝胶张力楔牢牢固定凝胶。当凝胶张力楔上的杆向前推入锁定位置时,会产生均匀的水平力。这样可以将凝胶/缓冲液芯组件牢固置于下缓冲室中。凝胶张力楔的正向锁定作用确保每次运行凝胶电泳都能顺利完成,不会漏液。
锁定位置 |
解锁位置 |
XCell II Blot Module 转印模块可让使用者轻松将蛋白质或核酸从小型胶转移到膜上。它适用于 XCell SureLock 和 XCell II Mini-Cell 电泳槽,放置在凝胶/缓冲液核心组件的位置。对于Western, Southern 和 Northern 转印,只需不超过200毫升的转印缓冲液。坚固的镀铂钛和不锈钢电极可形成均匀的电场,而无需使用夹具或铰接式凝胶支架。最大印迹尺寸为9厘米×9厘米。点击此处了解更多信息。
第 1 步:在缓冲芯上放置一块或两块预制胶。
第 2 步:将缓冲液核心和凝胶放入 XCell SureLock Mini-Cell 下缓冲室。
第 3 步:锁定凝胶张力楔,凝胶上样,倒入缓冲液,然后开始电泳。
凝胶类型 | 电压 (V) | 电流 (mA) | 结束电流 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|
Tris-甘氨酸 SDS-PAGE 胶 | 125 | 30-40 | 8-12 | 90 分钟 |
Tris-甘氨酸非变性胶 | 125 | 6-12 | 3-6 | 1-12 小时 |
Bis-Tris (MES 缓冲液) | 200 | 110-125 | 70-80 | 35-50 分钟 |
Bis-Tris (MOPS 缓冲液) | 200 | 110-125 | 70-80 | 35-50 分钟 |
Tris-乙酸 SDS-PAGE 胶 | 150 | 40-55 | 25-40 | 50 分钟 |
Tricine 胶 | 125 | 80 | 40 | 90 分钟 |
酶谱分析(Zymogram) | 125 | 30-40 | 8-12 | 90 分钟 |
IEF pH 3-7 或 pH 3-10 | 100-1 小时 200-2 小时 500-30 分钟 | 5 | 6 | 2.5 小时 |
TBE 胶 | 200 | 10-18 | 4-6 | 30-90 分钟 |
TBE-Urea 胶 | 180V | 10-20 | 6-14 | 50-75 分钟 |
DNA 阻滞 | 100V | 12-15 | 6-15 | 90 分钟 |
仅供科研使用,不可用于诊断目的。