Search Thermo Fisher Scientific
容量 | 多达4块中型凝胶 |
凝胶兼容性 | 凝胶尺寸:8 x 13cm 凝胶盒尺寸:10.3 x 15cm 厚度:1.0mm |
兼容凝胶 | 所有Invitrogen 中型预制胶,和 Invitrogen 中型空胶盒 |
缓冲液体积 | 上室:175 mL(每块凝胶) 下槽室:700 mL(含4块凝胶) |
兼容电源 | PowerEase 300、Zoom Dual Power、Owl 系统,对于 Hoefer 或 Bio-Rad 等其他系统,需搭配 Novex 电源适配器货号 ZA10001)使用 |
设备尺寸 | 21 x 19 x 16 cm(盖子打开时的高度) |
材质 | 聚碳酸酯 |
电极丝 | 铂 |
电压/功率限制 | 600 VDC 或 200 W |
耐化学性 | 耐受大多数醇类,但不耐受氯代烃(如氯仿)、芳族烃(如甲苯、苯)或丙酮。 |
货号 | WR0100 |
XCell4 SureLock 中型槽电泳系统由一个下缓冲液槽室、两个缓冲液核心、缓冲挡板、排水挡板和线缆盖组成。
在每个缓冲液核心组装2块中型凝胶或在一个缓冲液核心组装一块中型凝胶和一个缓冲液挡板后,即可在 XCell4 SureLock 中型槽中的中型凝胶上进行蛋白电泳。将缓冲液核心/凝胶组件插入下缓冲液槽室中,利用可将缓冲液核心/凝胶组件牢固固定并确保无漏液电泳的正向锁定机制进行密封。
缓冲液核心/凝胶组件可为每块凝胶营造单独的上缓冲液槽室以及所有凝胶共用的下缓冲液槽室。将盖放在中型槽上,只能按一个方向装在中型槽中,以防错误连接电极。XCell4 SureLock 中型槽的独特设计可均匀散热,从而在无需外部冷却设备的情况下保证所有凝胶的性能一致。缓冲液核心电极采用颜色编码,以便轻松、直观地组装。
XCell4 SureLock 中型槽电泳装置示意图。
凝胶类型 | 电压 (V) | 电流* (mA) | 终止电流* | 运行时间 |
---|---|---|---|---|
Tris-甘氨酸 SDS-PAGE 胶 | 125 | 40-50 | 20-25 | 105分钟 |
Tris-甘氨酸非变性 | 125 | 35-40 | 15-20 | 1-12 小时 |
Bis-Tris (MES) | 200 | 160-200 | 120-170 | 40分钟 |
Bis-Tris (MOPS) | 200 | 160-200 | 120-170 | 55分钟 |
Tris-乙酸 SDS-PAGE | 150 | 70-90 | 50-60 | 70分钟 |
Tris-乙酸非变性 | 150 | 40-45 | 15-20 | 2-3 小时 |
*电流读数为每块凝胶的读数
如果使用 XCell4 SureLock 中型槽同时运行4块凝胶,我们建议使用 ZOOM Dual Power Supply 或 PowerEase 300。低电压/高电流插座可处理四块 Bis-Tris 凝胶的电压和电流(电压 200 V,电流 ~800 mA)。PowerEase 90W 电源可与 XCell4 SureLock 中型槽配合使用,但两块凝胶就可达到 500 mA 的电流限值(200V 时最大电流为 2 x ~200 mA)。如果在 XCell4 SureLock 中型槽中使用这些电源运行4块凝胶,电流将达到限值,运行将变慢。运行凝胶的时间大约将延长一倍。注:为使 XCell4 SureLock 中型槽的带皮电源线可以连接并非设计为与带皮或不可伸缩电源线配合使用的某些电源,请使用单独购买的 Invitrogen 电源适配器(货号 ZA10001)。
容量 | 多达4块中型凝胶 |
凝胶兼容性 | 凝胶尺寸:8 x 13cm 凝胶盒尺寸:10.3 x 15cm 厚度:1.0mm |
兼容凝胶 | 所有Invitrogen 中型预制胶,和 Invitrogen 中型空胶盒 |
缓冲液体积 | 上室:175 mL(每块凝胶) 下槽室:700 mL(含4块凝胶) |
兼容电源 | PowerEase 300、Zoom Dual Power、Owl 系统,对于 Hoefer 或 Bio-Rad 等其他系统,需搭配 Novex 电源适配器货号 ZA10001)使用 |
设备尺寸 | 21 x 19 x 16 cm(盖子打开时的高度) |
材质 | 聚碳酸酯 |
电极丝 | 铂 |
电压/功率限制 | 600 VDC 或 200 W |
耐化学性 | 耐受大多数醇类,但不耐受氯代烃(如氯仿)、芳族烃(如甲苯、苯)或丙酮。 |
货号 | WR0100 |
XCell4 SureLock 中型槽电泳系统由一个下缓冲液槽室、两个缓冲液核心、缓冲挡板、排水挡板和线缆盖组成。
在每个缓冲液核心组装2块中型凝胶或在一个缓冲液核心组装一块中型凝胶和一个缓冲液挡板后,即可在 XCell4 SureLock 中型槽中的中型凝胶上进行蛋白电泳。将缓冲液核心/凝胶组件插入下缓冲液槽室中,利用可将缓冲液核心/凝胶组件牢固固定并确保无漏液电泳的正向锁定机制进行密封。
缓冲液核心/凝胶组件可为每块凝胶营造单独的上缓冲液槽室以及所有凝胶共用的下缓冲液槽室。将盖放在中型槽上,只能按一个方向装在中型槽中,以防错误连接电极。XCell4 SureLock 中型槽的独特设计可均匀散热,从而在无需外部冷却设备的情况下保证所有凝胶的性能一致。缓冲液核心电极采用颜色编码,以便轻松、直观地组装。
XCell4 SureLock 中型槽电泳装置示意图。
凝胶类型 | 电压 (V) | 电流* (mA) | 终止电流* | 运行时间 |
---|---|---|---|---|
Tris-甘氨酸 SDS-PAGE 胶 | 125 | 40-50 | 20-25 | 105分钟 |
Tris-甘氨酸非变性 | 125 | 35-40 | 15-20 | 1-12 小时 |
Bis-Tris (MES) | 200 | 160-200 | 120-170 | 40分钟 |
Bis-Tris (MOPS) | 200 | 160-200 | 120-170 | 55分钟 |
Tris-乙酸 SDS-PAGE | 150 | 70-90 | 50-60 | 70分钟 |
Tris-乙酸非变性 | 150 | 40-45 | 15-20 | 2-3 小时 |
*电流读数为每块凝胶的读数
如果使用 XCell4 SureLock 中型槽同时运行4块凝胶,我们建议使用 ZOOM Dual Power Supply 或 PowerEase 300。低电压/高电流插座可处理四块 Bis-Tris 凝胶的电压和电流(电压 200 V,电流 ~800 mA)。PowerEase 90W 电源可与 XCell4 SureLock 中型槽配合使用,但两块凝胶就可达到 500 mA 的电流限值(200V 时最大电流为 2 x ~200 mA)。如果在 XCell4 SureLock 中型槽中使用这些电源运行4块凝胶,电流将达到限值,运行将变慢。运行凝胶的时间大约将延长一倍。注:为使 XCell4 SureLock 中型槽的带皮电源线可以连接并非设计为与带皮或不可伸缩电源线配合使用的某些电源,请使用单独购买的 Invitrogen 电源适配器(货号 ZA10001)。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。