Search Thermo Fisher Scientific
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Mini Gel Tank 小型胶电泳槽 | XCell SureLock Mini-Cell 电泳槽 | SureLock Tandem 中型胶电泳槽 | XCell4 SureLock 中型胶电泳槽 | |
---|---|---|---|---|
凝胶规格 | 凝胶尺寸:小型(8 x 8 cm) 凝胶板尺寸:10 x 10 cm 厚度:1.0 mm 或 1.5 mm | 凝胶尺寸:小型(8 x 8 cm) 凝胶板尺寸:10 x 10 cm 厚度:1.0 mm 或 1.5 mm | 凝胶尺寸:中型(8 x 13 cm) 凝胶板尺寸:10.3 x 15 cm 厚度:1.0 mm | 凝胶尺寸:中型(8 x 13 cm) 凝胶板尺寸:10.3 x 15 cm 厚度:1.0 mm |
电泳通量 | 最多 2 块凝胶 | 最多 2 块凝胶 | 最多 2 块凝胶 | 最多 4 块凝胶 |
优势 | 独特便捷的并排式设计,方便上样操作,独立的槽室可节省缓冲液 | 操作简单,耐用,经典背靠背设计 | 易于组装,槽室独立,运行1块中型凝胶的电泳仅需一半缓冲液用量 | 一次可同时运行多达 4 块中型胶,实现高通量电泳 |
缓冲液用量 | 每块凝胶 400 mL | 上槽室:200 mL 下槽室:600 mL | 上槽室:~170 mL (每块凝胶) 下槽室:~350 mL (每块凝胶) | 上槽室:175 mL (每块凝胶) 下槽室:700 mL (运行 4 块凝胶时) |
设备尺寸 | 32 x 11.5 x 16 cm | 14 x 13 x 16 cm | 25 × 17.9 × 17.3 cm | 21 x 19 x 16 cm |
材质 | 聚碳酸酯 | 聚碳酸酯 | 聚碳酸酯 | 聚碳酸酯 |
电极丝 | 铂金 | 铂金 | 铂金 | 铂金 |
电压/功率限制 | 500 VDC 或 100 W | 1,500 VDC 或 75W | 600 VDC 或 200 W | 600 VDC 或 200 W |
可选转印模块 | Mini Blot Module 小型转印模块 | XCell II Blot Module 小型转印模块 | SureLock Tandem 中型转印模块 | - |
转印通量 | 最多 2 块凝胶 | 最多 2 块凝胶 | 最多 2 块凝胶 | - |
兼容电源 | PowerEase,Owl 系统,使用其他电源时需要搭配 Novex 电源转接头 (货号No. ZA10001) | PowerEase,Owl 系统,使用其他电源时需要搭配 Novex 电源转接头 (货号No. ZA10001) | Zoom Dual Power, PowerEase, Owl 系统 | Zoom Dual Power, PowerEase,Owl 系统,使用其他电源时需要搭配 Novex 电源转接头 (货号No. ZA10001) |
货号 | A25977 | EI0001 | STM1001 | WR0100 |
Invitrogen 电泳槽系统是由通过铂丝电极连接的上(阳极)和下(阴极)缓冲槽组成的容器。在电泳过程中,蛋白凝胶应垂直放置于缓冲槽之间。在缓冲槽之间施加电场,会驱动蛋白质迁移进入并穿过聚丙烯酰胺凝胶。应用电流时,更小的分子迁移速度更快,更大的分子通过凝胶基质的迁移速度更慢。
![]() |
组装好的电泳槽的电阻取决于缓冲液的电导率,凝胶厚度,温度和运行的凝胶数量。尽管凝胶系统决定了起始电阻大小,但是在运行过程中电阻会有所变化。
电场中离子的速度与场强(每单位距离的伏特)成正比。电压越高,离子移动速度越快。对于大部分应用,我们推荐恒压运行电泳。
对于一个给定的凝胶/缓冲系统,在指定温度下,电流与场强(电压)和横截面积(凝胶厚度和数量)成正比。当使用恒定的电流设置时,迁移开始很慢,但随着时间会加速,因此有利于堆叠在不连续的凝胶中。当在恒定电流下运行电泳时,应在电源上按照最高预期电压或稍高于最高预期电压设置一个电压限值,避免不安全的情况。在恒定电流下,电压会随电阻的增加而增加。如果发生局部故障情况(例如,接触不良),则较高的局部电阻可能会导致电压达到电源的最大值,从而引发过热和电泳槽损坏。
瓦数可衡量能量转换的速率,其表现为系统产生的热量。使用恒定功率可确保系统产生的热量总量在整个运行过程中保持恒定,但由于在运行过程中电压增加而电流减小,因此导致迁移率的变化。当运行 IEF 胶条时,一般使用恒定功率。当使用恒定功率时,设置的电压限值可略高于最高预期电压值。局部电阻高会导致在短距离内产生大量热量,从而损坏电泳槽和凝胶。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Mini Gel Tank 小型胶电泳槽 | XCell SureLock Mini-Cell 电泳槽 | SureLock Tandem 中型胶电泳槽 | XCell4 SureLock 中型胶电泳槽 | |
---|---|---|---|---|
凝胶规格 | 凝胶尺寸:小型(8 x 8 cm) 凝胶板尺寸:10 x 10 cm 厚度:1.0 mm 或 1.5 mm | 凝胶尺寸:小型(8 x 8 cm) 凝胶板尺寸:10 x 10 cm 厚度:1.0 mm 或 1.5 mm | 凝胶尺寸:中型(8 x 13 cm) 凝胶板尺寸:10.3 x 15 cm 厚度:1.0 mm | 凝胶尺寸:中型(8 x 13 cm) 凝胶板尺寸:10.3 x 15 cm 厚度:1.0 mm |
电泳通量 | 最多 2 块凝胶 | 最多 2 块凝胶 | 最多 2 块凝胶 | 最多 4 块凝胶 |
优势 | 独特便捷的并排式设计,方便上样操作,独立的槽室可节省缓冲液 | 操作简单,耐用,经典背靠背设计 | 易于组装,槽室独立,运行1块中型凝胶的电泳仅需一半缓冲液用量 | 一次可同时运行多达 4 块中型胶,实现高通量电泳 |
缓冲液用量 | 每块凝胶 400 mL | 上槽室:200 mL 下槽室:600 mL | 上槽室:~170 mL (每块凝胶) 下槽室:~350 mL (每块凝胶) | 上槽室:175 mL (每块凝胶) 下槽室:700 mL (运行 4 块凝胶时) |
设备尺寸 | 32 x 11.5 x 16 cm | 14 x 13 x 16 cm | 25 × 17.9 × 17.3 cm | 21 x 19 x 16 cm |
材质 | 聚碳酸酯 | 聚碳酸酯 | 聚碳酸酯 | 聚碳酸酯 |
电极丝 | 铂金 | 铂金 | 铂金 | 铂金 |
电压/功率限制 | 500 VDC 或 100 W | 1,500 VDC 或 75W | 600 VDC 或 200 W | 600 VDC 或 200 W |
可选转印模块 | Mini Blot Module 小型转印模块 | XCell II Blot Module 小型转印模块 | SureLock Tandem 中型转印模块 | - |
转印通量 | 最多 2 块凝胶 | 最多 2 块凝胶 | 最多 2 块凝胶 | - |
兼容电源 | PowerEase,Owl 系统,使用其他电源时需要搭配 Novex 电源转接头 (货号No. ZA10001) | PowerEase,Owl 系统,使用其他电源时需要搭配 Novex 电源转接头 (货号No. ZA10001) | Zoom Dual Power, PowerEase, Owl 系统 | Zoom Dual Power, PowerEase,Owl 系统,使用其他电源时需要搭配 Novex 电源转接头 (货号No. ZA10001) |
货号 | A25977 | EI0001 | STM1001 | WR0100 |
Invitrogen 电泳槽系统是由通过铂丝电极连接的上(阳极)和下(阴极)缓冲槽组成的容器。在电泳过程中,蛋白凝胶应垂直放置于缓冲槽之间。在缓冲槽之间施加电场,会驱动蛋白质迁移进入并穿过聚丙烯酰胺凝胶。应用电流时,更小的分子迁移速度更快,更大的分子通过凝胶基质的迁移速度更慢。
![]() |
组装好的电泳槽的电阻取决于缓冲液的电导率,凝胶厚度,温度和运行的凝胶数量。尽管凝胶系统决定了起始电阻大小,但是在运行过程中电阻会有所变化。
电场中离子的速度与场强(每单位距离的伏特)成正比。电压越高,离子移动速度越快。对于大部分应用,我们推荐恒压运行电泳。
对于一个给定的凝胶/缓冲系统,在指定温度下,电流与场强(电压)和横截面积(凝胶厚度和数量)成正比。当使用恒定的电流设置时,迁移开始很慢,但随着时间会加速,因此有利于堆叠在不连续的凝胶中。当在恒定电流下运行电泳时,应在电源上按照最高预期电压或稍高于最高预期电压设置一个电压限值,避免不安全的情况。在恒定电流下,电压会随电阻的增加而增加。如果发生局部故障情况(例如,接触不良),则较高的局部电阻可能会导致电压达到电源的最大值,从而引发过热和电泳槽损坏。
瓦数可衡量能量转换的速率,其表现为系统产生的热量。使用恒定功率可确保系统产生的热量总量在整个运行过程中保持恒定,但由于在运行过程中电压增加而电流减小,因此导致迁移率的变化。当运行 IEF 胶条时,一般使用恒定功率。当使用恒定功率时,设置的电压限值可略高于最高预期电压值。局部电阻高会导致在短距离内产生大量热量,从而损坏电泳槽和凝胶。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。