Search Thermo Fisher Scientific
运行通量 | 最多 2 块中型胶 |
凝胶规格 | 凝胶尺寸:8 x 13cm 凝胶板尺寸:10.3 x 15 cm 厚度:1.0mm |
兼容凝胶 | 所有Invitrogen 中型预制胶,和 Invitrogen 中型空胶盒 |
缓冲槽容量 | 上槽室:170 mL (每块凝胶) 下槽室:350 mL (每块凝胶) |
兼容电源 | PowerEase 触屏电源,Zoom Dual Power,或 Owl 系统。 |
转印模块 | SureLock Tandem 中型转印模块 |
设备尺寸 | 25 × 18 × 17 cm(带盖高度) |
材质 | 聚碳酸酯 |
电极丝 | 铂金 |
电流限制 | 300 VDC 或 250 W |
耐化学性 | 耐受大多数醇,不耐受氯代烃(如氯仿),芳族烃(如甲苯,苯),丙酮或异丙醇。 |
货号 | STM1001 |
SureLock Tandem 中型垂直电泳槽采用独特设计,可搭配高性能 Invitrogen 中型胶进行便捷,可靠的凝胶电泳和蛋白质转印。您可以运行一块或两块中型胶的垂直电泳,或者搭配 SureLock Tandem 中型转印模块进行一块或两块中型胶的转印。独立槽室设计使得运行一块凝胶的电泳或转印非常容易,可节省缓冲液用量并减少甲醇废液。中型胶的湿转可于室温下在 30 分钟内完成,无需隔夜预冷缓冲液或在使用前冷却附件。
SureLock Tandem 中型垂直电泳槽和所有 Invitrogen 中型预制胶以及中型空胶盒兼容,为你提供高效的 2 合 1 解决方案,帮助获得出版质量的高通量电泳和蛋白质印迹结果。
SureLock Tandem 中型垂直电泳槽可以单独购买,我们也提供多种超值套装选择。套装选择之一包含SureLock Tandem 中型垂直电泳槽、SureLock Tandem中型印迹模块、PVDF 或硝酸纤维素膜,以及 SureLock Tandem 转印托盘。另一类套装包含 SureLock Tandem 中型垂直电泳槽、Invitrogen 中型预制胶、电泳缓冲液、蛋白分子量标准,根据凝胶体系的不同,有多种蛋白预制胶迎新套装可选。请参见“订购信息”标签页了解更多相关信息。
SureLock Tandem 中型垂直电泳槽采用防漏夜设计,可极大节省缓冲液用量,实现中型凝胶的快速电泳。电泳系统的组装大约只需 30 秒,该电泳槽可高效运行中型胶,性能稳定可靠。
不同类型中型胶的电泳条件如下。我们推荐在恒定电压下运行电泳。请注意,运行时间值是近似值,将根据凝胶百分比而变化。
凝胶类型(电泳缓冲液) | 恒定电压(V) | 电泳时间(分钟) |
---|---|---|
Bis-Tris (MES SDS 电泳缓冲液) | 200 | 30 |
Bis-Tris (MOPS SDS 电泳缓冲液) | 200 | 40 |
Tris-甘氨酸 Plus (Tris-甘氨酸 SDS 电泳缓冲液) | 200 | 60 |
Tris-甘氨酸 Plus (Tris-甘氨酸非变性电泳缓冲液) | 125 | 120 |
Tris-乙酸 (Tris-乙酸 SDS 电泳缓冲液) | 150 | 60 |
Tris-乙酸 (Tris-乙酸非变性电泳缓冲液) | 150 | 135 |
使用 SureLock Tandem 中型垂直电泳槽和 Invitrogen 中型预制胶可轻松获得发表级的蛋白电泳结果,如下面图 1 所示。在这些示例中,使用 SureLock Tandem 中型垂直电泳槽,在 NuPAGE Bis-Tris 4-12% 中型梯度胶和 Novex Tris-Glycine Plus 4-12% 中型梯度胶上,电泳分离相同的样品。两种凝胶均可获得清晰的蛋白条带和笔直的泳道。在 NuPAGE 凝胶的示例中,梯度胶和 MOPS 缓冲液的组合可在更宽分子量范围实现蛋白质条带的均匀分离。
图 1.使用 SureLock Tandem 中型垂直电泳槽,在 NuPAGE Bis-Tris 4-12% 中型梯度胶和 Novex Tris-Glycine Plus 4-12% 中型梯度胶上,得到了发表级的蛋白电泳结果。两种胶的上样方式如下:泳道 1、20:5 µL PageRuler 宽范围非预染蛋白分子量标准(货号26630);泳道 2-7:10 µg, 8 µg, 6 µg, 4 µg, 2 µg, 1 µg HeLa 裂解液;泳道 8, 13:5 µL Novex Mark12 非预染蛋白分子量标准(货号LC5677);泳道 9-12:含有 β-半乳糖苷酶,乳酸脱氢酶和溶菌酶的蛋白质混合物 240 ng, 180 ng, 120 ng, 60 ng;泳道 14-19:10 µg, 8 µg, 6 µg, 4 µg, 2 µg, 1 µg 大肠杆菌裂解液。分别使用 NuPAGE MOPS 电泳缓冲液和 Novex Tris-甘氨酸电泳缓冲液运行相应凝胶的电泳。凝胶使用 SimplyBlue Safe Stain 进行染色。
运行通量 | 最多 2 块中型胶 |
凝胶规格 | 凝胶尺寸:8 x 13cm 凝胶板尺寸:10.3 x 15 cm 厚度:1.0mm |
兼容凝胶 | 所有Invitrogen 中型预制胶,和 Invitrogen 中型空胶盒 |
缓冲槽容量 | 上槽室:170 mL (每块凝胶) 下槽室:350 mL (每块凝胶) |
兼容电源 | PowerEase 触屏电源,Zoom Dual Power,或 Owl 系统。 |
转印模块 | SureLock Tandem 中型转印模块 |
设备尺寸 | 25 × 18 × 17 cm(带盖高度) |
材质 | 聚碳酸酯 |
电极丝 | 铂金 |
电流限制 | 300 VDC 或 250 W |
耐化学性 | 耐受大多数醇,不耐受氯代烃(如氯仿),芳族烃(如甲苯,苯),丙酮或异丙醇。 |
货号 | STM1001 |
SureLock Tandem 中型垂直电泳槽采用独特设计,可搭配高性能 Invitrogen 中型胶进行便捷,可靠的凝胶电泳和蛋白质转印。您可以运行一块或两块中型胶的垂直电泳,或者搭配 SureLock Tandem 中型转印模块进行一块或两块中型胶的转印。独立槽室设计使得运行一块凝胶的电泳或转印非常容易,可节省缓冲液用量并减少甲醇废液。中型胶的湿转可于室温下在 30 分钟内完成,无需隔夜预冷缓冲液或在使用前冷却附件。
SureLock Tandem 中型垂直电泳槽和所有 Invitrogen 中型预制胶以及中型空胶盒兼容,为你提供高效的 2 合 1 解决方案,帮助获得出版质量的高通量电泳和蛋白质印迹结果。
SureLock Tandem 中型垂直电泳槽可以单独购买,我们也提供多种超值套装选择。套装选择之一包含SureLock Tandem 中型垂直电泳槽、SureLock Tandem中型印迹模块、PVDF 或硝酸纤维素膜,以及 SureLock Tandem 转印托盘。另一类套装包含 SureLock Tandem 中型垂直电泳槽、Invitrogen 中型预制胶、电泳缓冲液、蛋白分子量标准,根据凝胶体系的不同,有多种蛋白预制胶迎新套装可选。请参见“订购信息”标签页了解更多相关信息。
SureLock Tandem 中型垂直电泳槽采用防漏夜设计,可极大节省缓冲液用量,实现中型凝胶的快速电泳。电泳系统的组装大约只需 30 秒,该电泳槽可高效运行中型胶,性能稳定可靠。
不同类型中型胶的电泳条件如下。我们推荐在恒定电压下运行电泳。请注意,运行时间值是近似值,将根据凝胶百分比而变化。
凝胶类型(电泳缓冲液) | 恒定电压(V) | 电泳时间(分钟) |
---|---|---|
Bis-Tris (MES SDS 电泳缓冲液) | 200 | 30 |
Bis-Tris (MOPS SDS 电泳缓冲液) | 200 | 40 |
Tris-甘氨酸 Plus (Tris-甘氨酸 SDS 电泳缓冲液) | 200 | 60 |
Tris-甘氨酸 Plus (Tris-甘氨酸非变性电泳缓冲液) | 125 | 120 |
Tris-乙酸 (Tris-乙酸 SDS 电泳缓冲液) | 150 | 60 |
Tris-乙酸 (Tris-乙酸非变性电泳缓冲液) | 150 | 135 |
使用 SureLock Tandem 中型垂直电泳槽和 Invitrogen 中型预制胶可轻松获得发表级的蛋白电泳结果,如下面图 1 所示。在这些示例中,使用 SureLock Tandem 中型垂直电泳槽,在 NuPAGE Bis-Tris 4-12% 中型梯度胶和 Novex Tris-Glycine Plus 4-12% 中型梯度胶上,电泳分离相同的样品。两种凝胶均可获得清晰的蛋白条带和笔直的泳道。在 NuPAGE 凝胶的示例中,梯度胶和 MOPS 缓冲液的组合可在更宽分子量范围实现蛋白质条带的均匀分离。
图 1.使用 SureLock Tandem 中型垂直电泳槽,在 NuPAGE Bis-Tris 4-12% 中型梯度胶和 Novex Tris-Glycine Plus 4-12% 中型梯度胶上,得到了发表级的蛋白电泳结果。两种胶的上样方式如下:泳道 1、20:5 µL PageRuler 宽范围非预染蛋白分子量标准(货号26630);泳道 2-7:10 µg, 8 µg, 6 µg, 4 µg, 2 µg, 1 µg HeLa 裂解液;泳道 8, 13:5 µL Novex Mark12 非预染蛋白分子量标准(货号LC5677);泳道 9-12:含有 β-半乳糖苷酶,乳酸脱氢酶和溶菌酶的蛋白质混合物 240 ng, 180 ng, 120 ng, 60 ng;泳道 14-19:10 µg, 8 µg, 6 µg, 4 µg, 2 µg, 1 µg 大肠杆菌裂解液。分别使用 NuPAGE MOPS 电泳缓冲液和 Novex Tris-甘氨酸电泳缓冲液运行相应凝胶的电泳。凝胶使用 SimplyBlue Safe Stain 进行染色。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。