Search Thermo Fisher Scientific
无核酸酶的试管和吸头 |
移液器吸头和管 (包括 PCR 管,微量离心管和锥形管) 的塑料和玻璃表面是一种易于忽略的核糖核酸酶 (RNase) 污染来源。Thermo Fisher 提供一系列不含 RNase 的塑料耗材,包括移液器吸头,PCR 管,微量离心管和锥形管。每一批 Invitrogen 品牌的吸头和试管都经过严格测试,以确保它们不含核酸酶 (不含 RNase 和 DNase)。
移液器枪头和试管(包括PCR管、 微量离心管和锥形管)极易成为被忽视的RNA核酸酶(RNA酶)的污染源。
我们可提供各种不含RNA酶的塑料移液器枪头、PCR管、微量离心管和锥形管。每个批次的Invitrogen™ Ambion™ 枪头和试管均已经过严格的检测,不含RNA酶。
为安全转移样品和试剂,无 RNase 移液器吸头提供两种不同规格:无屏障 / 滤芯和带滤芯 (也称为自封闭吸头或带滤芯吸头)。这两种载体均包括以下特性:
无 RNase PCR 管有不同的类型可供选择。无 RNase 的 PCR 管壁更薄,可实现更好的样品温度调节以及便于标记的磨砂表面。其他选项包括圆顶盖或平顶盖以及 0.2 mL 和 0.5 mL 规格。Thermo Fisher 无 RNase PCR 管具有以下特点:
无 RNase 微量离心管有三种不同规格 (0.5 mL,1.5 mL 和 2.0 mL),并具有标记梯度,便于使用。我们的微量离心管针对污染物进行批次检测,如核酸酶,包括 RNase 和 DNase。我们所有的无 RNase 微量离心管均具有以下特点:
无 RNase 锥形管有两种尺寸 (15 mL 和 50 mL) 可供选择,并具有印刷书写空间和体积标记,方便标记。我们的无 RNase 锥形管具有以下特点:
为安全转移样品和试剂,无 RNase 移液器吸头提供两种不同规格:无屏障 / 滤芯和带滤芯 (也称为自封闭吸头或带滤芯吸头)。这两种载体均包括以下特性:
无 RNase PCR 管有不同的类型可供选择。无 RNase 的 PCR 管壁更薄,可实现更好的样品温度调节以及便于标记的磨砂表面。其他选项包括圆顶盖或平顶盖以及 0.2 mL 和 0.5 mL 规格。Thermo Fisher 无 RNase PCR 管具有以下特点:
无 RNase 微量离心管有三种不同规格 (0.5 mL,1.5 mL 和 2.0 mL),并具有标记梯度,便于使用。我们的微量离心管针对污染物进行批次检测,如核酸酶,包括 RNase 和 DNase。我们所有的无 RNase 微量离心管均具有以下特点:
无 RNase 锥形管有两种尺寸 (15 mL 和 50 mL) 可供选择,并具有印刷书写空间和体积标记,方便标记。我们的无 RNase 锥形管具有以下特点:
功能 | 产品 | 描述 |
RNase-Free塑料耗材 | 无核酸酶枪头 | |
RNase-free 枪头, 200 µL |
| |
RNase-free 枪头,1,000 µL | ||
PCR管 | ||
薄壁,磨砂盖RNase-free PCR管 |
| |
薄壁,圆顶盖RNase-free PCR管 | ||
薄壁,磨砂盖RNase-free PCR管 | ||
PCR管和盖,RNase-free, 0.2 mL | ||
微量离心管 | ||
RNase-free microfuge tubes |
| |
不粘附RNase-free微量离心管 | ||
锥形管 |