mirna-analysis-sho
MicroRNA (miRNA) 是在植物和动物基因组中自然发生、高度保守且短小的非编码RNA分子。 它们的长度为17-27个核苷酸,通常通过与互补 mRNA序列的3'非翻译区 (3’-UTR) 结合来调控转录后的mRNA表达,进而导致翻译抑制和基因沉默。 研究显示,数以千计的人类蛋白编码基因受到miRNA的调控,表明miRNA是许多重要生物过程的“主调节器”。
miRNA分析解决方案
模拟内源性miRNA,通过上调miRNA活性进行 miRNA功能分析。或结合并抑制内源性miRNA分子,通过下调miRNA活性进行miRNA功能分析的 RNA。
具有TaqMan检测化学特异性和灵敏性的定量miRNA。 简单的两步法方案,仅需要miRNA特异引物反转录,随后用TaqMan探针进行实时PCR。
GeneChip™ miRNA阵列是研究复杂疾病(如癌症)中非编码小RNA(miRNA、snoRNA和scaRNA)的作用的强大工具。
QuantiGene™ miRNA单重检测是96孔基于杂交的检测,其利用分支DNA技术进行信号扩增实现靶标miRNA的直接定量。
资源
表观遗传学学习中心
我们的学习中心提供了基因表达的表观遗传学调控概述以及开展研究工作流程的注意事项。 详细了解:
microRNAs
DNA甲基化
仅供科研使用,不可用于诊断目的。