落地式离心机特点
离心机是实验室工作流程中一个很重要的组成部分,用于处理从微升容量到多达数升批量的样品。Thermo Scientific™ 落地式离心机可满足从血站、高级研究到工业规模生物工艺的各类应用的需求,为您提供速度和功能,以及易于使用的控制系统,从而帮助您顺利开展工作。
利用我们的选择指南对比落地式离心机型号
我们的落地式离心机在 SARS-Cov-2 基础和疫苗研究中发挥了重要作用。设备与转头的强有力结合让您能够为每一项任务(从基因和蛋白质组应用到中试规模疫苗研究)选择适合的离心机。我们的工业离心机能助力实现研发规模的疫苗纯化,还能处理要进行批处理的商品规模用量。
全面的转头选择
Thermo Scientific 落地式离心机提供无与伦比的转头选择。水平吊篮转头为血液处理和生物制品生产提供了灵活性、大容量选项。高性能固定角转头可适应从 2 mL 微量离心管到 1 L 离心瓶的样品。在这些选项中还有适用于连续流和区带分离的转头。这些转头可以为诸如疫苗纯化和浓缩之类的多种生物生产应用执行高通量连续处理。 
高速离心机转头以 Auto-Lock™ 转头更换系统为特色,可实现快速、安全的转头安装和拆卸。就防止生物污染而言,多款转头配备 ClickSeal™ 密封盖,以保护离心机、样品和操作人员的安全。 
创新材料
Thermo Scientific™ Fiberlite™ 独特的碳纤维转头经久耐用、质轻、节能。Fiberlite 转头是在更高转速下离心较大容量样品的理想之选,其重量比传统金属转头大大减少。
Thermo Scientific™ Fiberlite™ 碳纤维转头 
创新型 Fiberlite 材料耐腐蚀、抗疲劳,可减少变形几率和减速需要。Fiberlite 转头提供15年保修。
适用于血站应用的大容量离心机:高效通量、易于操作
大容量离心机是高通量血库和生物工艺应用的出色解决方案。从三种型号中选择出适用于您应用的产品。  
中通量处理(8 x 550 mL 容量)和高通量处理(16 x 500 mL 容量)型号能适应多种水平吊篮转头,因此您可以使用经验证的实验方案血袋或血瓶中处理各种产品。 
此外,还提供较低通量的型号,以满足需要较低容量血液处理、微孔板处理和研究工作的更小型实验室的需求。该型号能适应多种转头,适用于生物化学、生物技术、微生物学、制药学和血库应用。
无论您选择哪一型号,您都将拥有能力,可以可靠、简易地使用这些离心机,包括自动调整运行时间以应对加速过程中出现的各种变化情况从而确保运行重现性,以及自动平衡检测以实现运行的稳定性。
小容量样品,快速处理
大容量离心机适用于需要大容量高通量的血站和车间的工作流程。某些型号有耐用型和水冷版本可供选择,可降低污染风险并让清洁更为轻松。这些选项是专注于 GMP 合规性的实验室的理想之选。 
人机工效学优势 
大容量离心机提供人机工效学优势。Auto-Door™ 开启功能可将离心机腔门从前往后打开,无需操作人员接触离心机腔门。Auto-Lid™ 开启功能可立即松开转头盖,并将其挂在离心机腔门的内壁上,可以额外节省空间。
用户友好的功能性软件
大容量离心机的控制面板易于查看和使用,具有大量精密的功能。例如,血液处理离心机提供 Thermo Scientific™ Centri-Cross™ 程序,其能够将您现有的实验方案从其他 Thermo Scientific 型号离心机转换到在我们新款的大容量离心机上使用。Thermo Scientifc™ Centri-Touch™ 界面让离心机基本操作变得极为简单。操作人员可以清楚看到重要的运行状况。提供可选的软件应用程序,以便进行实时监测和控制以及数据采集。
Thermo Scientific™ Centri-Track™ 应用程序可以下载用户登录和运行记录、及出错信息记录等。Thermo Scientific™ Cycle-Log™ 软件监测转头水平吊篮的使用寿命,以增加安全性。可选的 Thermo Scientific™ Centri-Log™ Plus 软件是一款实验流程追踪解决方案,用于离心优化以及操作流程合规性和可追溯性,这对于血站而言非常重要。 
高速离心机:突破性技术、多功能性
适用于血库应用的大容量离心机:高效通量、易于操作
Sorvall™ LYNX™ 系列离心机是需求多样、多用户实验室的理想之选。该高速离心机特别适用于从基因组学、分子生物学、纳米技术、病毒研究到药物开发的各类应用。Sorvall LYNX 6000 的 RCF 高达 100,605 x g,容量高达 6 L,它是一款高性能解决方案,适用于从基础研究到下游生物工艺的各类应用。对于各种亚细胞和细胞分离而言,请考虑具有多种功能的 Sorvall LYNX 4000。提供总计19款转头,包括固定角转头、水平吊篮转头和连续流转头,可实现应用灵活性。 
智能真空系统
LYNX 6000 中的智能真空系统优化性能和效率。视选定的转头而定,该系统可以将离心腔抽至部分真空,从而减少运行所需的功率。LYNX 6000 提供可选的 HEPA 过滤器,以实现额外的生物安全性等级。
Auto-Lock 转头更换 
Sorvall LYNX 高速离心机的 绝大多数 转头都具有按钮式 Auto-Lock™ 转头 更换功能。具有人机工效学的快速手柄让拧紧转头盖变得更为安全也能更容易地将其拆卸,从而实现在三秒钟内安装和拆卸转头。
转头的 Auto-ID
Auto-ID™ 转头识别简化了操作,甚至对于没有使用经验的用户也是如此。仅需安装好转头,系统便会自动加载转头参数,进而缩短设置时间并尽量减少了发生错误的可能性。
便捷且连通的软件
LYNX 上明亮的互动式触摸屏可显示多种语言,能让您创建并储存多达120个程序,即使从远处也可醒目读取。您可以使用 USB 端口或以太网记录和报告操作人员及运行数据,并连接到 Centri-Log Plus 数据管理软件以符合 GMP 规范的要求。为了实现较高的灵活性,该软件能与可选的 Thermo Scientific™ Centri-Vue™ 应用程序连接,以便从您的移动设备上进行实时监测。 
高速离心机:突破性技术、多功能性
超速离心机:出色的转速,紧凑型设计
Sorvall™ WX+ 超速离心机系列设计为较小的占地面积,尽量节省您实验室的空间。转速高达100,000 rpm,能满足您实验室的需求,并且为从基因组学到蛋白质组学的应用提供较高性能。开放性的转头系统让您能够使用其他主要制造商的绝大多数超高速转头,从而实现应用的灵活性。
Sorvall MTX/MX+ 微量超速离心机系列,离心力超过100万 x g 的转速,其特点为结构紧凑、配备优异的功能,而且具有落地式和台式两种配置。静音运行,噪声低至45 dB,让技术人员在工作时尽量免受干扰。自锁式转头系统无需用螺栓固定转头并确保其能够被牢固安装。 
轻质 Fiberlite 碳纤维转头是超速离心机的多功能选项。该抗疲劳转头无需在使用寿命期间减速使用。坚固的钛合金转头有多种角度和尺寸可供选择,以容纳不同的试管。连续流和区带转头也可用于大容量下游处理,包括密度梯度分离。
牢固的转头锁定 
超速离心机上的自锁式转头系统自动将转头固定到传动轴上。该创新设计无需手动固定转头,便于转头安装并提高安全性。 
目视样品平衡
离心管自动平衡补偿功能通过允许高达 5 mm 的目视样品平衡来加速样品制备,从而实现安全、可靠的运行。 
顶部加载式水平吊篮转头
创新型顶部加载式转头,例如 SureSpin™ 632,由钛制成,易于使用,并且消除了因错误挂上的吊篮引起的问题。这些转头具有1,000次循环的吊篮使用寿命,对于忙碌的实验室而言方便实用且经济实惠。
易读取彩色显示屏
全彩色图示化显示屏易于读取和导航,简化了运行参数(例如,时间、转速和 RCF)的设置和控制。通过追踪转头运行的次数和离心总小时数来管理转头使用寿命。可选的 Log Manager 软件提供了额外的智能性,以支持 GMP 与 GLP 合规性。
生物工艺离心机:可扩展、高通量
高容量、高性能
Sorvall BIOS 系列离心机支持生物工艺应用,例如疫苗、生物制剂、生物燃料、兽医药品、重组蛋白和原材料。这些离心机具有多种功能,包括 Auto-Lid 转头储存、Auto-ID 转头识别和加载不平衡自动纠正。EcoSpin™ 防风转头相较于标准的水平吊篮转头可降低高达64%的能耗。
可提供适用于中通量(6 x 1 L 容量)处理和高通量处理(Sorvall BIOS 16 为 8 x 2 L,Sorvall BIOS A 为 10 x 1 L)的型号。其可适配多种水平吊篮转头和固定角转头,因此您可以使用经验证的实验方案,处理一系列试管装、袋装或瓶装产品。
BIOS 系列为您的工艺增加了智能性。通过 Centri-Touch 界面,配合其高清、支持带手套操作的显示器可轻松实现编程功能。这些离心机内置有 Centri-Track 记录软件,可记录用户、运行状况和错误消息。可选的 Centri-Log Plus 软件是一款实验方案追踪解决方案,用于优化离心机以及符合标准操作规程和可追溯性。  
选择有四款转头可与之相配的 BIOS 16 离心机用于 RCF 要求较低的温和分离。灵活的1升或2升瓶装容量能满足您现有工作流程。配备新款 Thermo Scientific™ CentriPAK™ BPC 系统的 BIOS 16 离心机,将我们的先进技术与一款创新型一次性无菌密封系统结合于一体,该系统专为生物工艺行业中细胞培养分离的更高安全性而设计。选择 BIOS A 离心机实现更高的分离效率。例如,采用 Fiberlite F-10x1000 LEX 转头,该型号最高可在 12,000 x g 的离心力下处理 10 L 样品,充分利用了我们碳纤维转头的各项优势,包括抗腐蚀性和抗疲劳性,并提供15年保修期。
工业规模的灵活性
适用于工业应用的 CC40NX 生物工艺离心机,在分离纳米级粒子时,即使在上限压力下,也可以保持样品和数据完整性,且无任何残留。采用 CC40NX,无论是连续流模式,还是批量离心模式,各项应用均可进行线性化地扩展。高容量是一项优势:连续流操作可达7.7 L,批量处理可达8.0 L。1.6 L 容量的 CC40SNX 型号适用于生物制药的研究、开发和小量生产。两种型号的上限转速为40,000 rpm,RCF 达118,000 x g
采用灵活的 CC40NX 离心机,实验室可以根据工艺进行缩小或放大。例如,您可以开发从低至0.2 L 的小规模工艺到大规模工艺,只需简单地更换转头的核心部件便能放大规模。工艺参数仍保持不变。
实用的操作
CC40NX 系列离心机仅需要30 A 电源运行,因此无需额外的空气透平压缩机和排气系统,或者外部冷却水回路,这样便提供了场地和工作流程的灵活性。离心机在40,000 rpm 转速下以68 dB 静音运行。如果电源发生故障,备用系统将自动维持电机轴承的润滑。
离心机的微电脑控制和离心机参数的数字显示让操作人员能够直观监测运行。自动错误检测可实现无人照看的运行。自我诊断可提供错误代码,可在发生问题时实现较简易的纠正。机载 CCManager 软件采集数据供 QC 与合规性使用。
通用配件
转头吊篮、适配器和盖子
通过为您的转头和应用搭配最准确合适的配件,实现通量、便利性和性能最大化。有多种适用于水平和固定角转头的适配器形状和尺寸、以及适用于水平转头的吊桶供您选择。对于防生物污染而言,ClickSeal™ 密封盖具有各种尺寸,可匹配多种吊篮形状和固定角转头。
适用于高速离心机的高性能离心瓶
Thermo Scientific™ Fiberlite™ 离心瓶经专门设计,适合高速离心机的转速和 RCF,是细菌和酵母分离以及病毒收获的理想之选。聚丙烯共聚物瓶与聚碳酸酯材料瓶有250 mL、500 mL 和1,000 mL 的容量可供选择。 
适用于生物工艺的 BIOS 瓶
Thermo Scientific™ 2 升瓶是在生物工艺离心机中进行大容量收获的理想解决方案。采用该等半透明的聚丙烯瓶,用在水平吊篮转头,单次运行中收获量可高达16升。