Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific™ 落地式离心机适用于各类应用,从大容量血液处理、研究和工业规模生物工艺到复杂的 DNA 密度梯度分离均可使用。落地式离心机有四种类别,每种类别均提供多用途转头的产品组合。
选择适用于专门应用的型号或选择可供多名用户和多项任务实验室灵活使用的型号。内置软件简化运行的控制和监测。可针对容量、转速以及占地面积、转头自动识别和额外的耐用性选择配置。
|
|
|
|
典型应用 | |||
细胞生物学、药物发明、纳米技术中的高性能应用 | 多细胞和亚细胞分离、研究、下游生物工艺 | 血站研究 | 细胞收获、采集、澄清、纯化和浓缩,疫苗生产,密度梯度分离 |
上限容量 | |||
6 x 250 mL 瓶 | 6 x 1,000 mL 瓶 | 16 x 500 mL(血袋) 8 x 2,000 mL(瓶) | 8 x 2,000 mL 瓶 |
性能(最高转速,最大RCF) | |||
150,000 rpm 1,048,680 x g | 29,000 rpm 100,605 x g | 5,400 rpm 8,500 x g | 6,250 rpm 12,000 x g
5,400 rpm 8,500 x g |
兼容转头 | |||
超过35款可供选择,包括水平吊篮转头、固定角转头、垂直和近垂直角转头以及连续流/区带转头 | 适用于大容量、高转速、高 RCF 的水平吊篮转头、固定角转头以及连续流/区带转头 | 大容量水平吊篮转头、固定角转头以及特殊应用的转头 | 大容量水平吊篮转头以及固定角转头 |
台式配置 | |||
--- | --- | --- | |
自动转子识别 | |||
--- | 含兼容转头 | 含兼容转头 | |
显示屏类型 | |||
触摸屏 | Centri-Touch™ 触摸屏 | ||
耐用型版本 | |||
--- | --- | ||
水冷版本 | |||
--- | --- | --- |
最大容量:说明每次运行期间可离心的总体积。
性能:由离心机和转头的组合确定。您应用所需的最高转速(单位:rpm)和相对离心力(RCF 或离心力)的函数。
只要您查找到了满足您需求的落地式离心机类别,您便可以进一步探索不同型号并选择与您实验室精准匹配的型号。