进阶功能,实现出色的稳定性
Heratherm 环境试验箱为易于使用,节能和可追溯性而设计,可提供一系列先进功能以支持在受控环境中的测试,并且足够灵活,可以支持工业和学术环境。特点包括内置节能技术、环境控制、数据采集和多功能光设置。 
可持续性特性,有助于大幅度地地减少水和能源的使用
有效的湿度输送
Heratherm 环境试验箱的耗水量比之前的型号低。集成水箱将水输送到加湿系统,从而在腔室内形成所需的相对湿度 (RH)。加湿系统旨在大幅度地减少标准应用中的冷凝水,同时提高实验室效率。可选配洁净水接口。
Peltier 热电冷却
Peltier 模块通过自动控制热冷却和加热,确保无需使用制冷剂或其他有害物质,根据设定温度提供理想的适应性。与基于压缩机的培养箱不同, Peltier 模块在冷却模式下始终保持在 0°C 以上,防止冰积以及定期除霜和降低能耗。最后,设备中没有明显的振动有助于保持样品的完整性。
低能耗 LED 照明
垂直低能耗 LED 照明是可编程的,并提供两种不同的配置。选择用于 ICH 的光源模块(带有白色、红色和蓝色 LED 灯以及 UV LED 灯)或用于植物/动物生长的光源模块(带有白色、红色和蓝色 LED 灯)。可编程照明选项提供了光谱和昼夜循环的多样性。
精准的环境控制提供了可靠性
Heratherm 环境试验箱可精准控制温度、湿度和光照,从而可靠地获得可重复的结果。温度以 0.1°C 的增量在 7 英寸数字显示屏上设置并维持在 0° 至 70°C 的范围内,该显示屏显示实际温度和设定点温度(上升和保持)。通过过高和过低温度控制,您可以严格定义日常使用过程中可接受的波动范围(例如频繁开门),并在超出设定参数时发出警报。相对湿度也可以清楚地显示,可在 10% 至 90% RH @ 37°C 的范围内轻松严格控制 还可以达到低于环境湿度的 RH 水平 - Peltier 技术可消除内部环境的湿度。
此图表显示了可用于该箱体的温度和湿度水平。请注意,使用该灯光时,最高温度限制为黄色区域。腔室可用于无光的检测,然后提供更宽的温度范围,如灰色所示。
数据采集以满足监管要求
数据采集以满足监管要求
Heratherm 环境室的内置数据记录功能可符合 21 CFR 第 11 部分的要求。此外,腔体上还集成了两个接入端口,以便插入远程监测,例如 Thermo Scientific Smart-Vue Pro 或其他技术。对于需要建立用户配置文件的实验室,所有腔室均可进行编程,以进入开放和受限使用模式。
恒温恒湿和光照培养箱符合ICH稳定性 和光稳定性测试 - 满足 温度/湿度指南 Q1A(R2) 以及光和紫外线暴露指南 Q1B。可以制定其他合规标准,例如 FDA、TAPPI、ASTM 或国家测试标准,以及 IQOQ 验证服务。
易于使用,从开箱到日常测试
Heratherm 环境试验箱以直立方式运输,交付后即可拆包、插入电源和启动。每个 750 L 型号都适合通过标准门框并带有可锁定解锁的脚轮,以便于在实验室中移动和定位。
触摸屏控制面板提供启动过程指导,并且可以立即选择预编程的灯光循环。托使用可拉出的架子可以轻松向箱体内装载物品,架子最多可承受 25 公斤的重量。还提供可承重 70 公斤的强化不锈钢隔板。
由于隔板是可拆卸的且位于不锈钢腔内,因此清洁和维护非常容易。 角边缘呈圆形,易于清洁并有助于防止交叉污染。
紫外曝光、植物生长和孵育应用通用照明
垂直 LED 照明系统配置了特定于各种应用的模块,扩展了 Heratherm 环境试验箱的多功能性和能力。可选择最适合您实验的确切照明的模块。选择符合 ICH Q1B 标准的高强度紫外线照明进行光稳定性测试,或选择日光模块进行植物生长、动物孵化或测试应用。照明模块可轻松编程,从而对样品进行严格光照控制。
上图分别显示了植物生长和 ICH Q1B 标准的预设光光谱。