Search Thermo Fisher Scientific
SPD 集成式 SpeedVac 套装将浓缩系统的三个主要组件整合到单个外壳中,使这些组件几乎无需维护,将样品浓缩提到了更高的水平。SPD1030 和 SPD2030 SpeedVac 是完全独立的系统,通过简单的控件便可轻松进行设置,即插即用,而且内置了样品蒸发程序并配有显示屏。所有集成式套装均经过 UL 认证(美国和加拿大法规),带有 CE 标志,而且经过中国 ROHS 认证。
SPD 集成式 SpeedVac 系统将4个主要组件整合到单个外壳中:
查看所有 SpeedVac 转头
DNA130 | SPD1030 | SPD2030 | |
---|---|---|---|
容量 | 36 x 1.5mL 2块浅孔板 | 120 x 1.5mL 4个烧瓶 10支 15mL 管 2块浅孔板 (其他规格的试管与样品瓶) | 200 x 1.5mL 8个烧瓶 52支 15mL 管 8块深孔板 (其他规格的试管与样品瓶) |
兼容转头类型 | 5 | 20 | 30 |
包含的组件 | 无油泵 | 无油泵、-50°C 冷阱 | 无油泵、-50°C 冷阱 |
程序数量 | 3(可按照应用进行定制) | 3个预设,3个用户定义 | 3个预设,3个用户定义 |
按照溶剂类型预设 | 水、乙醇 | 水、低沸点溶剂、HPLC | 水、低沸点溶剂、HPLC |
溶剂类型 | 乙醇、水、PCR 缓冲液 | 乙醇、水、氢氧化铵、乙腈 | 乙醇、水、氢氧化铵、乙腈 |
产品尺寸(宽 x 深 x 高) | 11.5 x 25 x 12 in. (29 x 64 x 31cm) | 25 x 26 x 16 in. (64 x 66 x 41cm) | 31 x 28 x 19 in. (79 x 71 x 49cm) |
盖子类型 | 亚克力 | 辐射玻璃 | 辐射玻璃 |
现有套装 | 带转头的套装
| 不带转头的套装
带转头的套装
| 不带转头的套装
带转头的套装
|
Unity Lab Services: Access to our expert service team, information on support plans, parts and consumables resources, and other instrument services.
Unity Lab Services: 请访问我们的专业服务团队、支持计划信息、备件和耗材资源以及其他的仪器服务。