一体化的集成式真空浓缩仪解决方案
SPD 集成式 SpeedVac 套装将浓缩系统的三个主要组件整合到单个外壳中,使这些组件几乎无需维护,将样品浓缩提到了更高的水平。SPD1030 和 SPD2030 SpeedVac 是完全独立的系统,通过简单的控件便可轻松进行设置,即插即用,而且内置了样品蒸发程序并配有显示屏。所有集成式套装均经过 UL 认证(美国和加拿大法规),带有 CE 标志,而且经过中国 ROHS 认证。
SpeedVac 选择指南
SPD 集成式 SpeedVac 系统将4个主要组件整合到单个外壳中:
  1. SpeedVac 浓缩仪
  2. 4L -50°C 制冷蒸汽阱
  3. 真空控制器
  4. 无油 ETFE 隔膜泵
查看所有 SpeedVac 转头
选择集成式 SpeedVac 套件
DNA130
SPD1030
SPD2030
容量36 x 1.5mL
2块浅孔板
120 x 1.5mL
4个烧瓶
10支 15mL 管
2块浅孔板
(其他规格的试管与样品瓶)
200 x 1.5mL
8个烧瓶
52支 15mL 管
8块深孔板
(其他规格的试管与样品瓶)
兼容转头类型52030
包含的组件无油泵无油泵、-50°C 冷阱无油泵、-50°C 冷阱
程序数量3(可按照应用进行定制)3个预设,3个用户定义3个预设,3个用户定义
按照溶剂类型预设水、乙醇水、低沸点溶剂、HPLC水、低沸点溶剂、HPLC
溶剂类型乙醇、水、PCR 缓冲液乙醇、水、氢氧化铵、乙腈乙醇、水、氢氧化铵、乙腈
产品尺寸(宽 x 深 x 高)11.5 x 25 x 12 in. (29 x 64 x 31cm)25 x 26 x 16 in. (64 x 66 x 41cm)31 x 28 x 19 in. (79 x 71 x 49cm)
盖子类型亚克力辐射玻璃辐射玻璃
现有套装
带转头的套装
DNA130-115:115V/50Hz
DNA130-230:230V/50Hz
  • 集成式 SpeedVac 系统
  • 36 × 1.5mL 转头 (RD36)
不带转头的套装
SPD1030A-115:115V/60Hz
SPD1030A-230:230V/50Hz
  • 集成式 SpeedVac 系统
  • CryoCool™ 1 L 热传导液
  • 玻璃冷凝瓶 (GCF400)
带转头的套装
SPD1030P1-115:115V/50Hz
SPD1030P1-230:230V/50Hz
  • 集成式 SpeedVac 系统
  • 40 × 1.5mL 转头 (RH40-11)
  • CryoCool™ 1 L 传热液
  • 玻璃冷凝瓶 (GCF400)
不带转头的套装
SPD2030A-220:220V/60Hz
SPD2030A-230:230V/50Hz
  • 集成式 SpeedVac 系统
  • CryoCool™ 1 L 热传导液
  • 玻璃冷凝瓶 (GCF400)
带转头的套装
SPD2030P1-220:220V/50Hz
SPD2030P1-230:230V/50Hz
  • 集成式 SpeedVac 系统
  • 200 × 1.5mL 转头 (RH200-12)
  • CryoCool™ 1 L 热传导液
  • 玻璃冷凝瓶 (GCF400)
支持
Unity Lab Services: Access to our expert service team, information on support plans, parts and consumables resources, and other instrument services.
Unity Lab Services: 请访问我们的专业服务团队、支持计划信息、备件和耗材资源以及其他的仪器服务。