trade-in2023-banner-950
从实验室到大规模生产,Thermo Scientific™ 温控产品均可为生物工艺客户所需的精准控温提供可扩展的解决方案。为了答谢老用户,同时让更多的人体验到赛默飞温度控制产品的高品质和优质服务,赛默飞温度控制产品特推出限时优惠活动,更有机会获得精美礼品!
赛默飞温度控制产品(TCU)超值换购计划
是时候更新您手中现有的设备,确保生物工艺结果稳定可靠!
只需提供您手中任何品牌的旧TCU设备的SN号及照片即可享受每台最高60,000RMB优惠换购
换购成功您还将获得一份精美礼品,快扫码下方二维码,我们会有专业的销售代表与您联系。
ThermoFlex™系列TCU
最高可获得60,000RMB抵扣券
参与换购的产品包括:
  • ThermoFlex2500风冷/水冷
  • ThermoFlex5000风冷/水冷
  • ThermoFlex10000风冷/水冷
  • ThermoFlex24000风冷/水冷
水浴循环器
最高可获得16,000RMB抵扣券
参与换购的产品:
  • AC200-A45HC
  • AC100-A25
赛默飞温度控制产品(TCU)超值延保计划
如果您是新机器或是质保快要过期了怎么办?
别担心,此次我们为您的TCU准备了物超所值的延保计划,参与计划即有专业工程师精心维护您的温控设备,让您安心、省心
活动规则
•  需2023年6月30日之前完成入单
•  限时活动针对与生物反应器配套的TCU
•  超值换购计划不限型号及品牌
•  超值延保计划仅针对赛默飞温度控制产品
•  活动的最终解释权归赛默飞所有,如有疑问
   可联系cn.lsc.tc@thermofisher.com
活动限时放松,机不可失
现在就扫码二维码报名参加吧!
赛默飞温度控制产品TCU兼容市场上大多生物反应器
trade-in2023-product-1-new
推荐型号
制冷量(@20℃ 60HZ)
推荐搭配的一次性生物反应器
AC100-A25
500W
≤10L
AC200-A45HC
900W
10-50L
ThermoFlex2500
2500W
50-100L
ThermoFlex5000
5000W
100-250L
ThermoFlex10000
10000W
250-500L
ThermoFlex24000
24000W
≥1000L
注:表中为推荐型号,实际需以赛默飞最终推荐为准。我们会根据客户实际需求,如是否是风冷或者水冷TCU,是否是联用等给出最佳TCU配置方案。
Thermo Scientific&trade ThermoFlex&trade 循环冷却器及水浴循环器可以帮助满足吸热反应(加热)和放热反应(冷却)的需求。我们的产品适用于容量从小于10升到大于2000+升的生物反应器,具有以下优点: