Search Thermo Fisher Scientific
多通道移液器最常用于微孔板应用中,例如 ELISA、PCR 或细胞培养。手动多通道移液器可为小规模多通道工作提供即时可用性。多通道移液器分为 8 通道或 12 通道,可与 96 孔微孔板结合使用,也有含16 通道的,可与 384 孔微孔板结合使用。
在需要进行大量重复移液的应用中,电动移液器具有明显的人体工程学优势。电动移液器为多功能性实验室工具,可以通过编程来执行大多数实验室任务。电动移液器最常用的功能是将试剂等份成多个剂量-进行多次分液。
在微孔板填充中,通过使用多通道电动移液器和反复分液模式,可以将填充板所需时间从几分钟缩短至不到一分钟。电动移液器可通过调节吸头间距来提高转移样品时的移液效率,从而可以在不同实验室器具之间一次移动多个样品。
血清移液器可用于细胞和组织培养应用;当移液量超过 1 mL 时,通常用于实验室样品移液。血清移液器由玻璃或聚苯乙烯制成。塑料一次性移液器可用于要求无菌的应用。血清移液器有助于准确地和精确地地吸液和分液。吸液和分液的速度均可单独调节,便于与多种液体结合使用。