Select the correct tip
选择适合的吸头以获得理想的样品回收率
总有一款移液系统可满足您几乎所有的应用和需求。您要执行的实验类型和液体的物理性质将决定适于您使用的移液器吸头。
填写表格并下载 pdf 版 GLP 指南。
立即下载
选择适合的吸头将确保为您的应用获得理想的准确度和精密度。
Standard tips
标准吸头
标准吸头是适用于许多实验室应用的多功能吸头,满足从高准确度到具有较大试剂分液容差的性能要求。无菌标准吸头可用于具有最高纯度要求的应用。
Sterile tips
无菌过滤吸头
当检测方法对交叉污染敏感,或者样品会污染移液管下部时,适于使用过滤吸头。过滤器可防止液体意外溅到移液器内部,并减少移液过程中气溶胶渗透到移液器吸头圆锥体上。过滤吸头推荐用于基因研究、法医学、PCR 和放射性同位素取样等低容量应用。它们具有自密封屏障或标准过滤吸头,两者均设计用于防止交叉污染。
Extended length Pipette tips
加长型移液器吸头
加长型吸头允许试管、试剂瓶、烧瓶和其他容器的底部伸入而不需要让您的移液器枪管接触管壁。从而增加了保护样品的安全性,实际上也消除了残留污染物的机会。加长的移液器吸头使您能够伸入标准吸头无法达到的长或窄容器的底部。
Low Retention Pipette Tips
低保留移液器吸头
聚合物技术可使移液器吸头的内表面更加具有疏水性,大大减少了由粘附造成的样品损失。其优势在于提高了移液性能,节省了昂贵的试剂。
ART 滤芯可通过阻断气溶胶、液体、放射性同位素及生物学样品通过移液器或进入实验后续样品从而防止交叉污染。
专用吸头
专用吸头设计用于独特的移液应用,以节省时间,减少污染并提高准确度、精密度和生产效率。
提高凝胶上样以进行 PCR 分析›
Wide orifice tips
宽孔吸头
宽孔吸头的远端孔口比标准移液器吸头大 70%。这些吸头为处理难于移液的样品提供了更多灵活性。它们是为研究人员处理基因组 DNA 等大分子设计而成的,对于移取脆弱的细胞样品(例如巨噬细胞、杂交瘤细胞和肝细胞以及其他粘性物质)来说尤其适用。
Gel Loading Tips
凝胶上样吸头
用标准移液器吸头加载丙烯酰胺或琼脂糖凝胶可能是一个耗时的过程。对于琼脂糖凝胶,请使用圆形凝胶上样吸头;对于聚丙烯酰胺凝胶,请使用专用 Ultra Round 和 Ultra Flat 凝胶吸头,以加快上样过程。
Solvent Safe Carbon Filtered Tips
溶剂安全碳过滤吸头
溶剂安全碳过滤移液器吸头是应对“组合化学”严苛移液条件的最佳解决方案。这些专用吸头可防止强酸、强碱和侵蚀性有机溶剂引起移液器故障带来严重的误差。
Individually Wrapped Tips
独立包装吸头
对于极为敏感的应用,可以使用独立包装的吸头。独立包装的无菌吸头非常适用于极其敏感的需要严格无菌条件的应用。
您了解我们拥有非常广泛的移液器吸头选择吗?
Pipette Tips
包括 ClipTip、Finntip、ART、QSP * 吸头等。
了解更多
浏览本指南:
Liquid handling
Proper pipetting techniques
Ergonomics
Maintenance & service