利用实时荧光定量PCR技术推动细胞和基因治疗进展
实时荧光定量PCR (qPCR)和数字PCR(dPCR) 在细胞治疗的开发和生产过程(包括细胞分离、细胞修饰/基因修饰、细胞扩增、细胞库建库、细胞鉴定和污染检测)中发挥着关键作用。
对于进行基因治疗的病毒载体和质粒DNA的开发,dPCR在病毒载体生产和表征所需的一系列分析检测中具有定量靶标DNA分子的显著优势。与qPCR不同,dPCR能够提供核酸的绝对计数,实现对腺相关病毒(AAV)载体、细菌污染物和残留宿主细胞DNA的精确定量。不需要标准参照物,同时提高精度,清除变异来源。
QualTrak细胞和基因治疗工作流程
QualTrak细胞和基因治疗工作流程包括从发现到GMP生产所有开发流程步骤的qPCR应用。
Absolute Q病毒滴度dPCR检测
Absolute Q病毒滴度数字PCR (dPCR)检测提供精确、快速、简单的解决方案,在细胞和基因治疗中实现对病毒载体的准确、绝对定量分析。
合规文件
QualTrak符合cGMP要求的检测和试剂包括文件的快速、轻松获取。
QualTrak工作流程
mRNA和蛋白细胞和基因治疗流程中的qPCR案例
发现
载体构建体鉴定 
病毒滴度检测 
载体构建体分析 
残留质粒DNA检测
储存DNA的确认和质量监测
NGS文库定量
细胞计数
工艺开发
微生物污染检测
残留宿主细胞污染
细胞身份、修饰和特性确认
病毒滴度检测
临床前和临床试验
细胞身份和功能特性确认
转基因确认 
功效研究 
cGMP生产
微生物污染检测 
残留宿主细胞污染 
病毒滴度检测
产品身份和特性确认