减少背景DNA,支持低浓度微生物检测
微生物检测是生物制药质量控制(QC)检测项目的核心点。Applied Biosystems TaqPath BactoPure微生物检测预混液能够快速、可再现地检测低浓度微生物DNA靶标,包括细菌标记、真菌标记、哺乳动物标记、病毒标记和抗生素抗性标记,是生物制药和生物技术工作流程的理想选择。这款通用试剂标示为“供实验室使用”,由通过ISO 13485认证和在FDA注册的工厂遵循现行药品生产质量管理规范(cGMP)原则生产。
TaqPath BactoPure微生物检测预混液(可提供带ROX或不带ROX版本)经过优化,每次反应最多可检测四个靶标,即使存在PCR抑制剂时也不受影响。宽动态范围支持在多个容差不同的工作流程步骤中使用相同的检测方法。 
订购TaqPath BactoPure微生物检测预混液
TaqPath BactoPure预混液支持药品的无菌生产,可广泛应用于所有形式的生物制品(包括 单克隆抗体疫苗细胞和基因治疗产品、大分子注射剂和其他静脉注射药品)以及药品开发和生产环节。
使用TaqPath BactoPure预混液为药物和生物制品开发和生产单位助力,安心生产无菌药物和治疗产品。
精选资源