Search Thermo Fisher Scientific
在采用 siRNA 处理的细胞系中,TaqMan® 蛋白定量可用作监测蛋白敲低的有效方法。该方法速度更快,使用的材料明显少于蛋白质免疫印迹 (Western Blot)法。此外,由于需要非常小量的样本,因此可使用相同样本分析 siRNA 对其他蛋白的影响。此外,还可轻松包括与 mRNA 水平的相关性分析(使用 TaqMan® 基因表达检测试剂盒进行)。
对睾丸生殖细胞肿瘤 (TGCT) 和已知表达 OCT3/4 和 SOX2 的衍生细胞系进行分析的结果表明,这些多能性标记物确实是鉴定恶性干细胞(精原细胞瘤和胚胎癌细胞及其常见的前体癌原位细胞)的信息工具。这些结果证实了通过免疫组织化学技术获得的观察结果,但使用 TaqMan® 蛋白定量进行的分析可进行定量测定,速度更快且操作更简单,并且使用的样本起始量更小。