为何选择 TaqMan 测定?
探针和测定——有何区别?
简单地说,TaqMan 探针是一种包含 5’ 报告基团染料和 3’ 淬灭剂的单个 DNA 寡核苷酸。
典型的 TaqMan 探针设计为 3' 端有一个小沟结合物 (MGB) 部分,可提高探针的熔解温度 (Tm) 并稳定探针-靶标杂交体。这意味着 TaqMan MGB 探针可以比传统探针短得多,从而提供更好的序列区分和灵活性,以识别更多靶标。TaqMan MGB 探针是 TaqMan 测定的一个组成部分。
了解 MGB 探针的更多信息
TaqMan 测定包含一个正向引物、一个或多个 TaqMan 探针和一个反向引物(以指定浓度预混合)。
预设计的 TaqMan 测定经设计和优化可靶向特定基因序列,并且库存充足,可随时购买。其无需进一步设计、优化或进行冗长的熔解曲线分析。只需加入样本和试剂,然后运行实验即可。
TaqMan 测定工作原理
TaqMan 形式
TaqMan 与 SYBR 化学试剂对比
TaqMan-Probe-illustration
为什么使用预设计的测定?
预设计的测定 使您能够专注于研究,而不是测定的设计、性能优化或验证。
Applied Biosystems 已经开发出较大的应用特定的预设计 TaqMan 测定产品组合,以支持您的研究(事实上已超过 2000 万种)。TaqMan 测定使用非常先进的寡核苷酸探针/引物设计流程进行设计。这包括稳健的引物设计算法和广泛的生物信息学工具和流程,可以实现测定自动化设计。该流程还整合了设计详细信息与生产工艺和测定质量控制。
阅读 TaqMan 测定设计流程的更多信息 ›
最重要的是,每次使用 TaqMan 测定时,您都将获得超过 40K 出版物支持的经验证的技术,以及可靠的金标准性能:
  • 高特异性——先进的引物/探针序列选择标准加上 MGB 探针增强功能可以为您提供获得可靠结果所需的特异性和可重现性;结果来自预期靶标的扩增,而不是来自非特异性染料结合 
  • 高灵敏度——TaqMan 探针上的非荧光淬灭剂 (NFQ) 可极大程度地降低背景,并且智能 PCR 引物和探针设计能够极大程度地提高扩增效率;获得更好的灵敏度和准确性,以可靠检测拷贝数为 10 或以下的靶标
  • 高重现性——可以在不同孔、不同日期、不同实验室,甚至不同生产批次间准确重现结果
  • 性能保证——我们为测定提供支持。如果产品性能低于承诺性能,我们将根据您的选择更换或退款。
选择 TaqMan 测定的更多原因
宽动态范围——使用相同的反应设置可检测几个至数百万个靶标分子。在许多实验场景中捕获全谱表达变异性。
高扩增效率——所有 TaqMan 基因表达测定的 PCR 效率为 100% (±10%)。使用 Ct 值比较 (ΔΔCt) 法进行可靠定量。
易于使用——所有测定均使用一份通用的热循环参数。在单个板上运行任何测定组合。避免仪器编程错误。
全面的测定信息——在购买前提供基因组图谱数据
Pac-Man
您知道吗?
ico-gene-exp
best-coverage
flex-plate
search_square_thumbnail
PAC-MAN™ ©1980 NAMCO BANDAI Games Inc.
仅供科研使用,不可用于诊断目的。