Applied Biosystems StepOne 与 StepOnePlus 实时荧光定量 PCR 系统提供直观的软件、快速(<40 分钟)和标准(<2 小时)运行并配置用于无 PC 或联网操作。这些经出厂校准的系统能够轻松实现高性能 qPCR。现在,这些系统支持高分辨率溶解 (HRM) 软件。
索取报价 观看视频
寻求商业化?立即联系我们的 OEM 服务团队 ›
StepOne™ 系统
StepOne™ 系统是一款非常简单的实时荧光定量 PCR 系统,可提供精确的实时荧光定量 PCR 结果。
  • 易于使用
  • 高质量 qPCR 结果
  • 经济高效的3色48孔仪器
  • 用户友好而强大的界面,便于实时荧光定量 PCR 的研究人员使用
StepOnePlus™ 系统
StepOnePlus™ 系统具有附加的性能功能,它们支持全系列 TaqMan 测定,同时,还易于使用且占地面积小。
  • 易于使用
  • 高质量 qPCR 结果
  • 4色96孔 PCR 仪器
  • 创新的 VeriFlex™ 模块用于方便的 PCR 优化
同时,也可以从我们众多高品质的测定试剂盒试剂塑料耗材系列中选择以便进行试验。    
使用我们的校准试剂盒和验证板让您的仪器保持最佳状态。
To see a video about Real-Time PCR
网络链接:
视频:基础知识
实时荧光定量PCR(qPCR)
同时,也可以从我们众多高品质的测定试剂盒试剂塑料耗材系列中选择以便进行试验。    
使用我们的校准试剂盒和验证板让您的仪器保持最佳状态。