多色液体飞溅的艺术演绎图
PowerTrack SYBR Green 预混液结合使用 SuperScript IV VILO 逆转录酶进行出色的 cDNA 合成,或者结合使用 SuperScript IV CellsDirect cDNA 合成试剂盒,可直接使用哺乳动物细胞进行直至第一链 cDNA 合成,无需分离 RNA,这样可大幅改善实时荧光定量 PCR 结果。 这些出色的试剂结合使用旨在快速提供精确数据,有助于加速您的研究。 
您是否知道这些产品的机构价格可能比标价低得多? 只需登录 thermofisher.com 账户即可查看您可节省的成本。
工作流程捆绑包可享受 7.5 折优惠
将 SuperScript IV Vilo 预混液目录号 11756050 和 PowerTrack SYBR Green 预混液目录号 A46109 加入购物车中,然后输入代码 RJXPT25 可获得 7.5 折优惠*
Invitrogen SuperScript IV VILO 预混液是用于两步法 RT-qPCR 的第一链 cDNA 合成反应混合物。该预混液形式将进一步优化的缓冲液条件与高合成能力、热稳定的 Invitrogen SuperScript IV 逆转录酶 (RT) 相结合,将可靠的 VILO 技术(可变输入,线性输出)提升到新水平。该预混液具有出色的性能特点,同时可在较宽的 RNA SuperScript IV VILO 预混液输入量范围内保持卓越的线性,因为逆转录酶具有以下特点:
  • 超高效 – cDNA 产量提高达 100 倍以上
  • 超灵敏 – RT-qPCR 中 Ct  值减少多达 8 个循环
  • 超强合成能力 – 甚至可转录降解的 RNA 样本或含抑制剂的 RNA 样本
  • 超快反应速度 – 10 分钟完成 cDNA 合成
申请免费的 SuperScript IV VILO 预混液样本*
Invitrogen SuperScript IV VILO Master Mix
SuperScript IV CellsDirect cDNA 合成试剂盒 旨在直接使用哺乳动物细胞裂解物合成第一链 cDNA,无需事先分离 RNA。细胞裂解和逆转录在同一个反应管中进行。合成的第一链 cDNA 可直接用于 PCR 和 qPCR 等下游应用。此 cDNA 合成试剂盒已针对少量细胞样本(从 10,000 个细胞到单个细胞)进行了优化。SuperScript IV CellsDirect cDNA 合成试剂盒具有以下特点:
  • 节省时间 – 在整个工作流程中可节省长达 2 小时的时间
  • 简化工作流程 – 缩短细胞裂解和 RT 反应时间,在同一个反应管中完成
  • 出色的灵敏度 – 易于检测低丰度靶标
  • 方便易用 – 无需分离 RNA 并储存在冰箱中
申请免费的 SuperScript IV CellsDirect cDNA 合成试剂盒样本*
SuperScript IV CellsDirect cDNA Synthesis Kit
PowerTrack SYBR Green 预混液是一种灵活、简单易用的基因表达预混液,适用于实时荧光定量 PCR。 PowerTrack SYBR Green 预混液具有以下特点:
  • 双色示踪染料系统指示移液位置。
  • 广泛的引物 Tm 和引物浓度兼容性,只需少许优化即可提高 qPCR 反应设置的灵活性。
  • Ct 值在较宽的动态范围内具有出色的特异性和高度可重现性,可提高数据质量。
  • 兼容 SuperScript IV VILO 预混液逆转录系统,可快速获得结果且可重现。
  • 采用 UNG/dUTP配方,可防止残留 PCR 产物污染。
  • 兼容多种仪器。
申请免费的 PowerTrack SYBR Green 预混液样本*
PowerTrack SYBR Green Master Mix
Invitrogen SuperScript IV VILO 预混液是用于两步法 RT-qPCR 的第一链 cDNA 合成反应混合物。该预混液形式将进一步优化的缓冲液条件与高合成能力、热稳定的 Invitrogen SuperScript IV 逆转录酶 (RT) 相结合,将可靠的 VILO 技术(可变输入,线性输出)提升到新水平。该预混液具有出色的性能特点,同时可在较宽的 RNA SuperScript IV VILO 预混液输入量范围内保持卓越的线性,因为逆转录酶具有以下特点:
  • 超高效 – cDNA 产量提高达 100 倍以上
  • 超灵敏 – RT-qPCR 中 Ct  值减少多达 8 个循环
  • 超强合成能力 – 甚至可转录降解的 RNA 样本或含抑制剂的 RNA 样本
  • 超快反应速度 – 10 分钟完成 cDNA 合成
申请免费的 SuperScript IV VILO 预混液样本*
Invitrogen SuperScript IV VILO Master Mix
SuperScript IV CellsDirect cDNA 合成试剂盒 旨在直接使用哺乳动物细胞裂解物合成第一链 cDNA,无需事先分离 RNA。细胞裂解和逆转录在同一个反应管中进行。合成的第一链 cDNA 可直接用于 PCR 和 qPCR 等下游应用。此 cDNA 合成试剂盒已针对少量细胞样本(从 10,000 个细胞到单个细胞)进行了优化。SuperScript IV CellsDirect cDNA 合成试剂盒具有以下特点:
  • 节省时间 – 在整个工作流程中可节省长达 2 小时的时间
  • 简化工作流程 – 缩短细胞裂解和 RT 反应时间,在同一个反应管中完成
  • 出色的灵敏度 – 易于检测低丰度靶标
  • 方便易用 – 无需分离 RNA 并储存在冰箱中
申请免费的 SuperScript IV CellsDirect cDNA 合成试剂盒样本*
SuperScript IV CellsDirect cDNA Synthesis Kit
PowerTrack SYBR Green 预混液是一种灵活、简单易用的基因表达预混液,适用于实时荧光定量 PCR。 PowerTrack SYBR Green 预混液具有以下特点:
  • 双色示踪染料系统指示移液位置。
  • 广泛的引物 Tm 和引物浓度兼容性,只需少许优化即可提高 qPCR 反应设置的灵活性。
  • Ct 值在较宽的动态范围内具有出色的特异性和高度可重现性,可提高数据质量。
  • 兼容 SuperScript IV VILO 预混液逆转录系统,可快速获得结果且可重现。
  • 采用 UNG/dUTP配方,可防止残留 PCR 产物污染。
  • 兼容多种仪器。
申请免费的 PowerTrack SYBR Green 预混液样本*
PowerTrack SYBR Green Master Mix