SYBR™ Select 预混液价格实惠、性能出众。
  • 高特异性 - 使用具有专有热启动机制的高度纯化 DNA 聚合酶,大大减少了引物-二聚体和非特异性扩增
  • 高重现性和灵敏度 - 在宽动态范围内一致地扩增
  • 高亮度 - 包含 SYBR™ GreenER™ 染料,大幅提高了亮度
  • 残留污染控制 - 含有热不稳定性 UDG
  • 兼容多种仪器 - 与大多数实时荧光定量 PCR 仪器兼容
SYBR Select 预混液在以下方面优于竞争产品:
  • 高特异性 - 100% 的测定实现特异性扩增
  • 高亮度 - 在大多数实时荧光定量 PCR 仪器上提供高亮度,实现高性能
  • 宽动态范围 - 对高输入量 cDNA更耐受
  • 高灵敏度 - 数字 PCR 表明可实现真正的单拷贝检测
出色的特异性
在 44 次测定和 3 次独立重复反应中,只有 SYBR Select 预混液在所有熔解曲线中具有单一峰(100% 特异性)。
Melt Curve
点击图片放大
图1:熔解曲线呈现单峰的测定百分比
出色的动态范围和线性
SYBR Select 不会产生 NTC 信号,对高起始样本量 DNA 耐受性更高。
NTC signal
点击图片放大
图3:显示 PGK1 测定7对数级稀释的动态范围和线性
亮度恰到好处
SYBR Select 比大多数竞争对手的预混液亮度更高,但不会过亮,不会干扰部分实时荧光定量 PCR 仪器。
Average delta Rn
点击图片放大
图2:PGK1 测定4个稀释点的平均 Δ Rn(相对荧光强度)
单拷贝检测
SYBR Select 可使用包含 RNaseP 靶标的 dPCR 和 gDNA 进行单拷贝检测。
single copy detection
点击图片放大
图4:使用稀释为 <1 拷贝/反应的基因组 DNA 扩增单拷贝 RNase P 基因。然后获得 CT 值的正态分布