showcase.par.54911.image.0.0.1
人感染新型禽流感A (H7N9) 病毒病例陆续报道。 Life Technologies’ team is working diligently to gather all relevant information related to the Avian influenza (H7/N9) virus. Below are recommended protocols and their relevant products.
推荐的实验方案
人类监测产品
SuperScript® III Platinum® 一步法qRT-PCR
人类健康部门应对该疾病爆发,这是疾病控制和预防中心推荐的解决方案。
产品包装规格:
  • 11732-020 – 100次反应/单位 (不含ROX)
  • 11732-088 – 500次反应/单位 (不含ROX)
  • 11745-100 – 100次反应/单位 (包含ROX)
  • 11745-500 – 500次反应/单位 (包含ROX)
CDC实验方案
AgPath™ 一步法RT-PCR预混液 *
人类健康部门应对该疾病爆发,这是多个国际疾病控制中心推荐的解决方案。
产品包装规格:
  • AM1005 – 100次反应/单位
  • 4384724 – 500次反应/单位
  • 4387391 – 1000次反应/单位
下载AgPath™ 实验方案
世界卫生组织H7N9实验方案
* 仅供研究使用。 这些产品不用于诊断。 仅WHO实验方案推荐。
7500 Dx快速实时荧光定量PCR系统
  • 96孔5色实时荧光定量PCR,可供体外诊断之用
  • 提供获得高质量结果所需的性能
CDC实验方案
进一步了解 >
SuperScript® III Platinum® 一步法qRT-PCR
人类健康部门应对该疾病爆发,这是疾病控制和预防中心推荐的解决方案。
产品包装规格:
  • 11732-020 – 100次反应/单位 (不含ROX)
  • 11732-088 – 500次反应/单位 (不含ROX)
  • 11745-100 – 100次反应/单位 (包含ROX)
  • 11745-500 – 500次反应/单位 (包含ROX)
CDC实验方案
AgPath™ 一步法RT-PCR预混液 *
人类健康部门应对该疾病爆发,这是多个国际疾病控制中心推荐的解决方案。
产品包装规格:
  • AM1005 – 100次反应/单位
  • 4384724 – 500次反应/单位
  • 4387391 – 1000次反应/单位
下载AgPath™ 实验方案
世界卫生组织H7N9实验方案
* 仅供研究使用。 这些产品不用于诊断。 仅WHO实验方案推荐。
7500 Dx快速实时荧光定量PCR系统
  • 96孔5色实时荧光定量PCR,可供体外诊断之用
  • 提供获得高质量结果所需的性能
CDC实验方案
进一步了解 >
** CDC实验方案中提到的供应商或生产商仅是合适的产品来源范例,并非疾病控制和预防中心的广告宣传。
禽类监测产品
MagMAX™-96 AI/ND病毒RNA提取试剂盒——SKU AM1835
  • 已经过美国国家兽医服务实验室验证,适用于禽流感检测。
  • 480样本/单位。
下载实验方案
MagMAX™-96病毒RNA提取试剂盒——SKU AM1836,AMB1836-5
  • 较AM1835改进的化学方法
  • 50uL & 100uL样本量
  • 96样本/单位
  • -5 SKU包括480样本/单位
下载用户指南
MagMAX™ 病原体RNA/DNA试剂盒SKU - 4462359
  • 与AM1836相同的化学方法
  • 至多300 uL样本量
  • 480样本/单位
下载实验方案
自制分析 (筛选和亚型分类)
AgPath一步法RT-PCR预混液
适合各种动物健康应用领域。
产品包装规格:
  • AM1005 (100次反应)
  • 4384724 (500次反应)
  • 4387391 (1000次反应)
下载AgPath™ 实验方案
Path-ID™ 多重分析一步法RT-PCR试剂盒
适合与复杂和多重分析配合使用。
产品包装规格:
  • 4442135 (100次反应)
  • 4442136 (500次反应)
  • 4442137 (1000次反应)
下载Path-ID™ 实验方案
世界卫生组织H7N9实验方案
筛选工具
VetMax® Gold SIV检测试剂盒* - SKU 4415200
我们的最可靠且灵敏的甲型流感产品。 已公布序列的生物信息学分析显示其与当前在中国传播的H7N9病毒株极为匹配。
产品说明书
TaqMan® 禽流感病毒 (AIV-M) 试剂 – SKU 4405543
采用美国国家兽医服务实验室推荐的禽流感筛查设计,已在全球广泛应用。 本产品中的试剂仅可且应当与TaqMan® 禽流感病毒 (AIV-M) 和Xeno™ RNA对照品SKU结合使用 4405544。
试剂产品说明书
对照品产品说明书
VLA TaqMan® 甲型流感检测试剂盒 * – SKU 4398276
与英国动物健康和兽医实验所共同开发并验证。
低压冻干产品。
其他产品信息 >
LSI™ VetMAX™ 甲型流感* – SKU INFAP200950
试剂盒形式——仅需样本制备即可完成整个工作流程。
50次反应/单位。
其他产品信息 >
亚型分类工具
LSI™ VetMAX™ 禽流感H7分型实时荧光定量PCR试剂盒 *– SKU AIH7P50
我们目前正在等待有关其针对当前在中国传播的H7N9病毒株的功效的现场报告。
50次反应/单位。
其他产品信息 >
* 本产品并非在所有地区提供。 详细信息,请与Life Technologies代表联系
7500 实时荧光定量PCR系统
  • 在可靠的96孔形式中实现5色染料的灵活性
进一步了解 >
7500快速实时PCR系统
  • 96孔高速热循环,可在不到30分钟内提供高质量的结果
进一步了解 >
7500 Dx快速实时荧光定量PCR系统
  • 96孔5色实时荧光定量PCR,可供体外诊断之用
  • 提供获得高质量结果所需的性能
进一步了解 >
QuantStudio™ 12K Flex 实时PCR 系统
  • 最大通量
  • 支持OpenArray® 反应板、TaqMan® Array Card、384孔、快速96孔和96孔形式。
  • 一般只需不到20分钟即可启动12,000个数据点的实验。
进一步了解 >
QuantStudio™ Dx实时荧光定量PCR系统
  • 可供体外诊断之用的实时荧光定量PCR
  • 96孔快速形式 (美国)
  • TaqMan® Array Card、96孔快速和标准及384孔形式 (欧洲)
  • 包括试剂和样本追踪、维护和校准报告及LIS/LIMS连接的诊断流程
进一步了解 >
MagMAX™-96 AI/ND病毒RNA提取试剂盒——SKU AM1835
  • 已经过美国国家兽医服务实验室验证,适用于禽流感检测。
  • 480样本/单位。
下载实验方案
MagMAX™-96病毒RNA提取试剂盒——SKU AM1836,AMB1836-5
  • 较AM1835改进的化学方法
  • 50uL & 100uL样本量
  • 96样本/单位
  • -5 SKU包括480样本/单位
下载用户指南
MagMAX™ 病原体RNA/DNA试剂盒SKU - 4462359
  • 与AM1836相同的化学方法
  • 至多300 uL样本量
  • 480样本/单位
下载实验方案
自制分析 (筛选和亚型分类)
AgPath一步法RT-PCR预混液
适合各种动物健康应用领域。
产品包装规格:
  • AM1005 (100次反应)
  • 4384724 (500次反应)
  • 4387391 (1000次反应)
下载AgPath™ 实验方案
Path-ID™ 多重分析一步法RT-PCR试剂盒
适合与复杂和多重分析配合使用。
产品包装规格:
  • 4442135 (100次反应)
  • 4442136 (500次反应)
  • 4442137 (1000次反应)
下载Path-ID™ 实验方案
世界卫生组织H7N9实验方案
筛选工具
VetMax® Gold SIV检测试剂盒* - SKU 4415200
我们的最可靠且灵敏的甲型流感产品。 已公布序列的生物信息学分析显示其与当前在中国传播的H7N9病毒株极为匹配。
产品说明书
TaqMan® 禽流感病毒 (AIV-M) 试剂 – SKU 4405543
采用美国国家兽医服务实验室推荐的禽流感筛查设计,已在全球广泛应用。 本产品中的试剂仅可且应当与TaqMan® 禽流感病毒 (AIV-M) 和Xeno™ RNA对照品SKU结合使用 4405544。
试剂产品说明书
对照品产品说明书
VLA TaqMan® 甲型流感检测试剂盒 * – SKU 4398276
与英国动物健康和兽医实验所共同开发并验证。
低压冻干产品。
其他产品信息 >
LSI™ VetMAX™ 甲型流感* – SKU INFAP200950
试剂盒形式——仅需样本制备即可完成整个工作流程。
50次反应/单位。
其他产品信息 >
亚型分类工具
LSI™ VetMAX™ 禽流感H7分型实时荧光定量PCR试剂盒 *– SKU AIH7P50
我们目前正在等待有关其针对当前在中国传播的H7N9病毒株的功效的现场报告。
50次反应/单位。
其他产品信息 >
* 本产品并非在所有地区提供。 详细信息,请与Life Technologies代表联系
7500 实时荧光定量PCR系统
  • 在可靠的96孔形式中实现5色染料的灵活性
进一步了解 >
7500快速实时PCR系统
  • 96孔高速热循环,可在不到30分钟内提供高质量的结果
进一步了解 >
7500 Dx快速实时荧光定量PCR系统
  • 96孔5色实时荧光定量PCR,可供体外诊断之用
  • 提供获得高质量结果所需的性能
进一步了解 >
QuantStudio™ 12K Flex 实时PCR 系统
  • 最大通量
  • 支持OpenArray® 反应板、TaqMan® Array Card、384孔、快速96孔和96孔形式。
  • 一般只需不到20分钟即可启动12,000个数据点的实验。
进一步了解 >
QuantStudio™ Dx实时荧光定量PCR系统
  • 可供体外诊断之用的实时荧光定量PCR
  • 96孔快速形式 (美国)
  • TaqMan® Array Card、96孔快速和标准及384孔形式 (欧洲)
  • 包括试剂和样本追踪、维护和校准报告及LIS/LIMS连接的诊断流程
进一步了解 >
CDC的甲型流感/H7 (欧亚系) 实时荧光定量RT-PCR诊断分析产品已获得紧急使用授权,可用于新型甲型流感 (H7/N9) 病毒患者样本的检测,不得用于其他病毒或病原体的诊断。 CDC A/H7分析未经FDA许可或认证,亦未经FDA确定,根据法案第564(m) 章,该测试可在取得1988临床实验室修正案 (CLIA) 42 U.S.C. §263a豁免证书的环境中进行。 CDC A/H7分析的唯一授权情况是符合联邦食品、药品和化妆品法案第564(b)(1)章,21 U.S.C § 360bbb-#(b)(1) 规定的紧急声明,除非授权迅速撤销,当HHS部长确定发生突发性公共卫生事件的可能性不复存在或者当CDC A/H7分析的认证状态出现变化 (如不再需要紧急使用授权)(以两种情况中先发生的为准),紧急声明将终止。