High Capacity cDNA 反转录试剂盒 (以往称为High Capacity cDNA Archive Kit) 可从总 RNA 中获得高质量的第一链 cDNA。该试剂盒所合成的 cDNA 可短期或长期保存;它可在 20 μL 反应体系(最高100 μL 反应体系10 μg RNA )中从 0.02-2 μg 起始总 RNA 中获得高质量的反转录产物。下游实验应用包括实时荧光定量 PCR、普通 PCR 和芯片标记。
若要进行更为出色的 cDNA 合成,请查看我们的 Invitrogen SuperScript IV 反转录酶 - 可以单酶、试剂盒、预混液以及一步法 RT-PCR 形式提供,满足您所有的研究需求。
产品优势包括:
  • 超高效– cDNA 产量高达 100x 倍
  • 超灵敏– RT-qPCR 中Ct  值降低多达 8 个循环
  • 超强合成能力–对于降解样品或含抑制剂 RNA 样品也可进行高效反转录
  • 超快反应–反应仅需 10 min
实时荧光定量 PCR 中的强劲性能
High Capacity RNA-to-cDNA 反转录试剂盒是一款便于使用的反转录试剂盒,当它与TaqMan Gene Expression Master Mix、 Power SYBR Green PCR Master Mix及其他产品同时使用时,可获得最佳的qPCR 结果。 这种两管式试剂盒对于宽范围模板起始量可进行灵敏且特异的反转录。High Capacity RNA-to-cDNA 反转录试剂盒将反应时间至少缩短了一半,减少了移液步骤并提高了 cDNA 产量。
High Capacity RNA-to-cDNA 反转录试剂盒将 RT 反应所需组分整合到两个反应管中;2X RT 缓冲液和 20X 酶混合物(含 RNA酶抑制剂)。这些反应组分已经过优化,可为实时基因表达分析提供优质 cDNA ,并且通过减少移液次数实现了更简化的实验操作。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。