Search Thermo Fisher Scientific
MiniAmp Plus/MiniAmp热循环仪秉承成熟可靠的Applied Biosystems技术,专为常规PCR而设计。此款MiniAmp仪器不仅设计紧凑—只有7.5英寸(19厘米)宽,而且还拥有入门级的价格,适合任何实验室桌面。
MiniAmp Plus和MiniAmp两款热循环仪的主要区别在于模块。MiniAmp采用等温加热模块,而MiniAmp Plus则升级到了VeriFlex加热模块来进行PCR优化。
VeriFlex加热模块(96孔,0.2 mL)
3个独立的温度控制区域,便于PCR优化
等温加热模块(96孔,0.2 mL)
恒温控制,用于常规PCR
Applied Biosystems VeriFlex加热模块提供了一种优于梯度的PCR优化新途径。通过3个独立的温控区,您可以精确地控制优化温度。
MiniAmp热循环仪支持Cloud链接,允许您通过Thermo Fisher Connect账户进行安全的私人访问。借助任何移动设备或台式电脑,您可随时随地:
设置操作非常简单,此外每个账户提供10 GB免费存储空间。
您可在任何台式机或移动设备上开发、设计实验方案,然后将其存储在安全的个人云帐户中。运行准备好后,可直接启动仪器或使用Thermo Fisher Connect远程启动。每次运行后,运行报告都会轻松地保存在您的帐户中。
下载Instrument Connect远程监控App来:
您可与校园和世界各地的其他Thermo Fisher Connect用户共享您的实验方案或其他文件。此外,共享操作简单、方便,还可为您提供最高的隐私标准保护。
了解有关Thermo Fisher Connect的更多信息 ›
Thermo Fisher Cloud具备高规格的行业标准安全性,确保您的工作始终安全无忧。我们与亚马逊AWS携手合作,为您打造坚固的平台。
Applied Biosystems塑料耗材拥有卓越的 PCR 或qPCR性能,规格多样,满足您的各种实验所需。我们所有的塑料耗材均经过工程验证,可与Applied Biosystems 仪器完美兼容,确保最佳的匹配和性能,实现一致、精确的结果。
MiniAmp Plus和MiniAmp两款热循环仪的主要区别在于模块。MiniAmp采用等温加热模块,而MiniAmp Plus则升级到了VeriFlex加热模块来进行PCR优化。
VeriFlex加热模块(96孔,0.2 mL)
3个独立的温度控制区域,便于PCR优化
等温加热模块(96孔,0.2 mL)
恒温控制,用于常规PCR
Applied Biosystems VeriFlex加热模块提供了一种优于梯度的PCR优化新途径。通过3个独立的温控区,您可以精确地控制优化温度。
MiniAmp热循环仪支持Cloud链接,允许您通过Thermo Fisher Connect账户进行安全的私人访问。借助任何移动设备或台式电脑,您可随时随地:
设置操作非常简单,此外每个账户提供10 GB免费存储空间。
您可在任何台式机或移动设备上开发、设计实验方案,然后将其存储在安全的个人云帐户中。运行准备好后,可直接启动仪器或使用Thermo Fisher Connect远程启动。每次运行后,运行报告都会轻松地保存在您的帐户中。
下载Instrument Connect远程监控App来:
您可与校园和世界各地的其他Thermo Fisher Connect用户共享您的实验方案或其他文件。此外,共享操作简单、方便,还可为您提供最高的隐私标准保护。
了解有关Thermo Fisher Connect的更多信息 ›
Thermo Fisher Cloud具备高规格的行业标准安全性,确保您的工作始终安全无忧。我们与亚马逊AWS携手合作,为您打造坚固的平台。
Applied Biosystems塑料耗材拥有卓越的 PCR 或qPCR性能,规格多样,满足您的各种实验所需。我们所有的塑料耗材均经过工程验证,可与Applied Biosystems 仪器完美兼容,确保最佳的匹配和性能,实现一致、精确的结果。