Search Thermo Fisher Scientific
Applied Biosystems SimpliAmp PCR 热循环仪简单易用、设计紧凑且控温准确度高,旨在满足各实验室的 PCR 基本工作流程的要求。响应式彩色触摸屏和 Applied Biosystems VeriFlex 温度控制技术等创新实现了简单、准确的PCR优化。现已可通过 Thermo Fisher Connect云端 访问 SimpliAmp PCR 仪,让您可以自由设计并安全地从任何移动设备或台式计算机上传您的方法。
SimpliAmp PCR仪具有大尺寸彩色图形用户界面,可轻松编程并在工作台上快速检查运行状态。模拟模式可以让您从之前的PCR仪转换到 SimpliAmp PCR仪的过程变得更加简单、准确且高效。
观看 Sanford Burnham 研究所的二级研究助理 Quy Nguyen 讨论她对 Applied Biosystems 仪器的使用和推荐,尤其是我们简单易用的 SimpliAmp PCR 仪。
观看 U2 BIO 的医学实验室技术专家 Ji-Young Nho 介绍她如何使用 Thermo Fisher PCR 产品以及这一款易于使用的 SimpliAmp PCR仪。
在防火墙内通过一个直观的界面同时管理多个用户,程序和不同型号的PCR仪,以减少错误并提供审计日志。
Applied Biosystems PCR耗材已生产超过25年,专为Applied Biosystems PCR仪设计,且经工程师验证,确保兼容性和准确可靠结果。可提供针对不同规格和通量需求的选择,以确保 PCR获得一致、精确的结果。通过使用我们的PCR耗材选择指南,快速为您的仪器型号和模块找到适合PCR耗材。
PCR仪软件和固件文件
下载仪器的最新更新
对OEM自有品牌PCR仪感兴趣?
提交查询
我们为所有 Applied Biosystems PCR热循环仪提供全面的服务选项。
查看服务计划
仪器温度验证服务: 由我们的工程师上门进行温度鉴定。
查看温度服务选项
下载 MDTV 介绍彩页
仅供科研使用,不可用于诊断目的。
优雅设计,明智之选
SimpliAmp™热循环仪操作简单、设计紧凑,是一款适用于任何实验室日
常应用的PCR仪。其秉承Applied Biosystems PCR仪的可靠性,包含创
新的灵敏触摸屏,独特的VeriFlex™技术帮助您简单精确的控制循环温度。
|
|
|
|
|
|
创新的VeriFlex™加热模块为PCR优化提供了优于梯度的新途径。通过3块独立的Peltier加热块,您可以精确控制3个温度区域。
App Note 1-PCR仪关键的热学概念和变温速率
App Note 2-ProFlex vs 9700-C1000-MasterCyclerPro
App Note 3-VeriFlex温度控制技术
App Note 4-PCR仪温度的准确性比较
App Note 5-AB PCR仪可靠性和质量测试
App Note 6-样本蒸发-几种型号PCR仪的比较
App Note 7-几种型号PCR仪样本扩增的均一性比较
简单、直观的触摸屏和热学模拟模式
SimpliAmp™PCR仪采用全新的大尺寸彩色触摸屏用户界面,编程简单,您可以方便地在实验台快速查看仪器运行状态。热学模拟模式使您无需更改PCR程序,快速、精确、有效地从以前使用的PCR仪过渡至SimpliAmp™。
SimpliAmp™PCR仪采用卓越的创新设计,此款Applied Biosystems 的最新型PCR仪允许您从办公桌、隔壁实验室、在实验室会议过程中、从您的家里或世界上任何地方与之连接。使用您的手机,您就可以查看PCR的运行状态或仪器是否可用,这将帮助您极大地改善PCR实验的效率。
PCR Essentials app 内置 |