proflex-pcr-system-pic1-180424
灵活的模块配置和控制
ProFlex™ PCR系统秉承了Applied Biosystems™ 热循环仪一贯的可靠性和高性能,能够为您当前的工作量身定制灵活的配置和控制特性。五种可更换的加热模块,允许您根据不同的PCR通量灵活更换加热模块。现在ProFlex PCR 系统还配备了最前沿的Thermo Fisher cloud和手机app连接,使得您可以随时随地远程登录您的PCR仪*。
仪器特点
ProFlex™ PCR是一款独一无二的热循环仪,可由三名用户同时远程控制三个独立的模块,有助于使您实验室的PCR实验实现可视化、可控化和正规化。
  • 多人操控—可通过三个独立控制模块同时运行三个不同的程序
  • 简单易用—触摸屏界面简化仪器的操作
  • 灵活的模块配置—兼容五种加热模块,用以满足加热条件的优化或对通量的需求
  • 使用现有的实验方案—带有热学模拟模式,无需更改程序,轻松实现从老仪器的过渡
  • 方便的远程连接—支持Wi-Fi,可在任意地点使用免费的手机APP或Thermo Fisher Cloud远程连接您的PCR仪. 免费下载手机app
简单三步,在任何连接您的ProFlex仪器:
  1. 升级ProFlex固件。连接Thermo Fisher Cloud,您需要升级ProFlex的仪器固件,版本1.2或更新版本或补丁。立即下载 ›
  2. 通过免费的手机app远程登录和监视您的PCR仪:点击此处,下载app ›
  3. 连接thermo fisher cloud ,在电脑端远程监视您的PCR仪,编辑、储存和共享程序文件,提供免费的10GB安全存储空间。 了解更多 ›
需要ProFlex™PCR系统的 Installation Qualification 和 Operation Qualification (IQ/OQ) 服务? 点击此处了解我们的服务项目。
*支持网页登录和Thermo Fisher Cloud
易于使用
ProFlex™ PCR系统拥有三个模块(3 x 32 孔),可供单人使用或多人共同使用,可独立设置3种不同的循环条件——甚至在三个不同的时间。 在您拥挤而又繁忙的实验室里,这一特性使得与他人分享使用ProFlex™ PCR系统变得极为容易,可以迅速进行下一个实验。
观看“梦想成真” ProFlex™ 视频 >
灵活的模块
ProFlex™ PCR系统拥有5种不同的加热模块,可通过开关简单地更换,其中包含首款的3 x 32孔独立模块。 这一模块允许同时运行3组实验,每组实验完全独立,互不干扰。双96孔和双384孔加热模块可满足高通量的测序需要,双槽式模块不仅支持QuantStudio™ 12K Flex 实时PCR 系统的OpenArray® 芯片,用于基因分型分析,且支持最新的 QuantStudio™ 3D 数字 PCR 系统。
ProFlex™ 3 x 32-well block
3 x 32-well block
 ProFlex™ 96-well block
96-well block
ProFlex™ 2 x 96-well block
2 x 96-well block
 ProFlex™ 2 x 384-well block
2 x 384-well block
ProFlex™ 2 x flat block
2 x flat block
最新Cloud 服务,远程连接更简单
连接Thermo Fisher Cloud,在电脑端远程监视您的PCR仪,编辑、储存和共享程序文件,提供免费的10GB安全存储空间。
不论何时,何地都能登录您的PCR仪
通过免费的手机app登录和监视您的PCR仪 ,在手机上您就可以查看PCR实验的运行情况或查看哪个模块可以使用。 远程监视使PCR实验变得更为简单和高效。
注意:为了登录Cloud,让您的仪器与手机app相连,请确保下载最新的ProFlex固件
Figure 1. Instrument Connect login and Gurus running screen
简单、直观的触摸屏和模拟模式
ProFlex™ PCR系统拥有一个全新的先进图形用户界面,方便您在实验台前编程和快速检查运行状态。 如今,热学模拟模式使您从之前的热循环仪,简单、准确且高效地过渡到ProFlex™系统。
易于使用
ProFlex™ PCR系统拥有三个模块(3 x 32 孔),可供单人使用或多人共同使用,可独立设置3种不同的循环条件——甚至在三个不同的时间。 在您拥挤而又繁忙的实验室里,这一特性使得与他人分享使用ProFlex™ PCR系统变得极为容易,可以迅速进行下一个实验。
观看“梦想成真” ProFlex™ 视频 >
灵活的模块
ProFlex™ PCR系统拥有5种不同的加热模块,可通过开关简单地更换,其中包含首款的3 x 32孔独立模块。 这一模块允许同时运行3组实验,每组实验完全独立,互不干扰。双96孔和双384孔加热模块可满足高通量的测序需要,双槽式模块不仅支持QuantStudio™ 12K Flex 实时PCR 系统的OpenArray® 芯片,用于基因分型分析,且支持最新的 QuantStudio™ 3D 数字 PCR 系统。
ProFlex™ 3 x 32-well block
3 x 32-well block
 ProFlex™ 96-well block
96-well block
ProFlex™ 2 x 96-well block
2 x 96-well block
 ProFlex™ 2 x 384-well block
2 x 384-well block
ProFlex™ 2 x flat block
2 x flat block
最新Cloud 服务,远程连接更简单
连接Thermo Fisher Cloud,在电脑端远程监视您的PCR仪,编辑、储存和共享程序文件,提供免费的10GB安全存储空间。
不论何时,何地都能登录您的PCR仪
通过免费的手机app登录和监视您的PCR仪 ,在手机上您就可以查看PCR实验的运行情况或查看哪个模块可以使用。 远程监视使PCR实验变得更为简单和高效。
注意:为了登录Cloud,让您的仪器与手机app相连,请确保下载最新的ProFlex固件
Figure 1. Instrument Connect login and Gurus running screen
简单、直观的触摸屏和模拟模式
ProFlex™ PCR系统拥有一个全新的先进图形用户界面,方便您在实验台前编程和快速检查运行状态。 如今,热学模拟模式使您从之前的热循环仪,简单、准确且高效地过渡到ProFlex™系统。
Applied Biosystems PCR 耗材
Applied Biosystems™ PCR耗材提供单管,联排管,96孔板,384孔板等多种形式,满足您不同的通量需求。所有的耗材均在Applied Biosystems PCR仪或qPCR仪器上验证测试,确保最佳的匹配和最佳的性能。10万级洁净车间工厂生产,无DNAase和RNAase,无外源DNA、细菌或灰尘污染。稳定,精确的结果。
了解更多
产品资料