Search Thermo Fisher Scientific
上样后即可离开,3小时后返回,轻松得到可立即用于最终检测的印迹膜。Invitrogen™iBind™蛋白质免疫印迹处理系统,改善了蛋白质免疫印迹手动处理过程,缩短了手工操作时间,使得到的结果更一致,也减少了单次一抗的用量。
iBind™蛋白质免疫印迹处理系统是无需电源的自动化免疫检测设备。传统的手动处理过程需要配制多种抗体溶液和洗涤缓冲液,并花费几个小时的时间,完成抗体孵育和洗涤的工作,在此过程中,需要多次频繁溶液更换的操作。
传统手动蛋白质免疫印迹处理流程手动步骤有10个以上,在最终检测前至少需要4小时的时间。
相比之下,由于采用了顺序侧流技术(SLF) ,利用简单的毛细管作用,iBind蛋白质免疫印迹处理系统,可以在实验一开始,就完成全部溶液配制和加样的工作,所有步骤即能连续自动化的进行处理——甚至无需电源或电池。
使用Invitrogen iBind和iBind Flex蛋白质免疫印迹处理系统进行蛋白质免疫印迹处理,仅需15-30分钟的设置时间,在最终检测前完全无需其他手动操作。
使用iBind设备,您只需加入所有溶液,即可离开!
iBind蛋白质免疫印迹处理系统的加样插槽 |
|
有两种iBind蛋白质免疫印迹处理系统供您选择,分别为:一次只能容纳一张微型印迹膜的入门级iBind蛋白质免疫印迹处理系统;以及一次可容纳2张微型印迹膜、1张中型印迹膜或6条垂直剪切印迹膜条的iBind Flex蛋白质免疫印迹处理系统。
iBind蛋白质免疫印迹处理系统 | iBind Flex蛋白质免疫印迹处理系统 | |
---|---|---|
了解更多 | 了解更多 | |
微型印迹膜(1张) | 是 | 是 |
微型印迹膜(2张) | 否 | 是 |
中型印迹膜 | 否 | 是 |
多张垂直剪切印迹膜条 | 否 | 是 |
相比手动处理的蛋白质免疫印迹,采用Invitrogen™ iBind™设备的蛋白质免疫印迹具有更出众的灵敏度。(A–B) 依据抗体制造商的说明(单克隆抗磷酸化Akt[Thr308] (C31E5E)一抗;HRP标记的抗兔二抗),采用iBind™设备或标准的手动蛋白质处理实验方案,进行磷酸化Akt蛋白质免疫印迹检测(从左至右:30 µg–500 ng细胞提取物)。采用iBind™设备处理的印迹可检测出500 ng细胞提取物中的磷酸化Akt,而手动处理的印迹只能检测出4 µg细胞提取物中的目标蛋白。(C–D) 按照抗体制造商的说明(多克隆抗CREB一抗;HRP标记的抗兔二抗),采用iBind™设备或标准的手动蛋白质处理实验方案,对表达CREB的细胞裂解物进行蛋白质免疫印迹检测(从左至右:30 µg–1 µg细胞裂解物)。只需6 µg细胞裂解物,就可通过iBind™系统处理的印迹检测出CREB,而手动处理的印迹则需要10 µg裂解物才能检测出CREB。所有印迹蛋白均采用Bolt™ Bis-Tris Plus凝胶和Mini Gel电泳槽分离,并使用iBlot™ 2干转系统转印至PVDF膜上。 |
仅供科研使用,不可用于诊断目的。