Search Thermo Fisher Scientific
我们优化了数个无细胞的重组蛋白快速合成表达系统,利用了细菌、兔网织红细胞、CHO及人源裂解物等多种系统。
细菌系统 非常适于进行高得率蛋白制备,而 哺乳动物系统 则更适用于制备需要天然翻译后修饰的蛋白质。人及CHO细胞系所制得的蛋白质通常都具有完整长度和功能活性,且得率相比使用兔网织红细胞裂解物时更高。而对于膜结合蛋白质,我们在MembraneMax™蛋白表达系统中也提供了带蛋白支架的脂双分子层以进行表达。
新产品—在CHO裂解物中表达你所感兴趣的基因从而确定插入片段在CHO细胞中的翻译程度
可高效翻译 体外合成转录本、poly(A) RNA、总RNA等,可处理包括难翻译RNA在内的模板,并可获得高水平蛋白得率、生物活性及一致性等。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。