protein-expression-mondrian
我们提供一系列易于使用的蛋白表达系统和工具,其设计为多种下游应用提供高蛋白产量,助力您快速获得研究结果。通过我们的选择工具和教学视频,帮助创建基因、纯化质粒并选择合适的蛋白表达产品。
蛋白表达流程
Protein expression workflowgeneart-assemblygeneart-synthesisoneshotbenchpropurelinkexpi293lipopichiabacecoli
为蛋白表达及生产选择一个宿主系统
在选择用于表达蛋白的宿主系统时,有许多需要考虑的因素。其中包括:翻译后修饰、设备可用性和时间限制。我们已为每个宿主系统的详细信息以及我们提供的恰当产品的信息建立了映射,您可以根据您的需求和预算做出理想选择。
 您是否需要修饰?您需要多久获得蛋白?您具备了支持表达试验的哪些能力(实验室设备及资源)?
 一些全部数天数周数月一些许多
哺乳动物         
细菌         
酵母         
昆虫         
获得更多有关蛋白表达系统对比的详情
设备
  • 有哪些设备可供使用?
蛋白类型
  • 您的蛋白是否在细菌或酵母细胞中内源性表达?
  • 您是否知道,其在细菌表达系统中不可溶解?
  • 您需要天然翻译后修饰吗?
  • 您是否需要一定程度的真核细胞翻译后修饰?
所需的准备时间
  • 一周之内(细菌,瞬时哺乳动物细胞)
  • 一月之内(除了细菌和瞬时哺乳动物细胞外,还可以使用酵母和昆虫系统)
  • 超过一个月(除了上述系统之外,您还可以使用稳定的哺乳动物系统) 
哺乳动物表达
载体选择克隆转化大肠杆菌质粒纯化转染表达纯化分析
由启动子和终止子决定
立即选择
根据载体选择而定
- 或者 -
GeneArt® 基因合成
推荐 DH5α™ TOP10 菌株
立即选择
可以是大量、巨量或宏量
立即选择
取决于速度
立即选择
基于所选表达系统的培养基:293 或 FreeStyle™
立即选择
基于标签或原生成分的亲和性
立即选择
分析与测定
立即选择
细菌表达
载体选择克隆转化大肠杆菌质粒纯化转化克隆优化规模化 & 纯化分析
任何含 T7 启动子的载体
立即选择
选择任意克隆方法
- 或者 -
GeneArt® 基因合成
推荐 TOP10 菌株,但可从亚克隆产品中进行选择
立即选择
微型制备试剂盒
立即选择
转化入任意表达菌株
立即选择
TB 或 LB
立即选择
TB、LB 或 MagicMedia™
立即选择
& 树脂纯化
立即选择
分析与测定
立即选择
酵母表达
载体选择克隆转化入大肠杆菌质粒纯化转入酵母克隆选择表达纯化分析
蛋白质是否具有分泌信号
立即选择
是?使用 PichiaPink™
采用限制性酶进行克隆
立即选择
One Shot® TOP10 Electrocomp™  大肠杆菌
立即选择
中量大量制备,具体取决于产量要求
酵母菌株
Zeocin™
立即选择
培养基
立即选择
带有非必要分泌物 & 标签亲和物
立即选择
分析与测定
立即选择
昆虫表达
载体选择克隆转化入大肠杆菌质粒纯化转入细菌纯化杆粒转染扩增/表达分析
选择 TOPO® 或 Gateway® 载体
立即选择
选择克隆所用的 TOPO® 或 Gateway®
立即选择
推荐 DH5α™ TOP10 菌株,但可从亚克隆产品中进行选择
立即选择
微型制备试剂盒
立即选择
转化入 DH10Bac
中量大量制备,具体取决于产量要求
使用 Cellfectin® II 进行转染
SF9 & SF21
立即选择
分析与测定
立即选择
操作视频
“近距离接触发明者”系列
克隆:GeneArt® 表达优化基因优惠 20% ›
通过 GeneArt® 表达优化基因可将蛋白表达效率提升达 100 倍。
了解更多信息
仅供科研使用,不可用于诊断目的。