Search Thermo Fisher Scientific
用于细菌转化的感受态细胞 |
为您的分子克隆实验应用选择适合的感受态细胞对于实验的成功至关重要。选择感受态细胞用于克隆的注意事项包括:
在赛默飞世尔科技,我们开发并改进了专有的感受态细胞生产技术,确保感受态细胞始终具有高转化效率。我们完整系列的常规和特殊菌株经过基因工程改造,可助您优化下游实验,简化分子克隆实验流程。
商业化生产的感受态细胞其优势包括严谨的质量控制以确保高转化效率、批次间一致性以及节省实验时间。我们的感受态细胞可以方便的规格形式进行提供,适用于高通量和低通量分子克隆。
根据转化方法选择感受态细胞。
化学感受态细胞是广泛应用中最常用的形式,可通过热冲击转化,无需专门设备。
电转感受态细胞由于具有较高的转化效率,因此通常用于文库构建和低 DNA 样本量的分子克隆。
赛默飞世尔科技可提供多种类型的大肠杆菌感受态细胞,以简化您的实验流程。确定哪种感受态细胞株适合您的需求。表1、2和3 列举了适合多种分子克隆应用的菌株。您可以选择不同形式,以用于低通量或高通量分子克隆流程。
应用 | 大肠杆菌菌株 | 转化效率 |
---|---|---|
克隆不稳定 DNA | Stbl2 | > 1 x 109 cfu/µg |
Stbl3* | > 1 x 108 cfu/µg | |
Stbl4⚡ | > 5 x 109 cfu/µg | |
杆状病毒质粒构建 | DH10Bac | > 1 x 108 cfu/µg |
高效分子克隆 / cDNA或基因组文库构建 | MegaX DH10B T1R⚡ | > 3 x 1010 cfu/µg |
> 1 x 1010 cfu/µg | ||
OmniMax 2 T1R | > 5 x 109 cfu/µg | |
Stbl4⚡ | > 5 x 109 cfu/µg | |
DH10B 家族⚡ | > 1 x 1010 cfu/µg | |
未甲基化 DNA 增殖 | INV110 | > 1 x 106 cfu/µg |
Cre-lox 重组 | PIR1 | > 1 x 109 cfu/µg |
PIR2 | > 1 x 108 cfu/µg | |
单链 DNA (ssDNA) 制备 | TOP10F´ | > 1 x 109 cfu/µg |
TOP10F´⚡ | > 5 x 109 cfu/µg | |
DH12S⚡ | > 1 x 1010 cfu/µg | |
DH5αF´IQ | > 1 x 108 cfu/µg | |
INVαF' | > 1 x 108 cfu/µg | |
含 supF 载体的质粒制备 | TOP10/P3 | > 1 x 109 cfu/µg |
MC1061/P3 | > 1 x 108 cfu/µg | |
Gateway 载体和含 ccdB 基因质粒的增殖 | ccdB Survival 2 T1R | > 1 x 109 cfu/µg |
* 可提供高通量形式
⚡= 电转感受态细胞
应用 | 大肠杆菌菌株 | 转化效率 |
---|---|---|
高水平蛋白表达 | BL21 (DE3) | >1 x 108 cfu/µg |
BL21 Star (DE3)* | >1 x 108 cfu/µg | |
毒性蛋白表达 | BL21-AI | >1 x 108 cfu/µg |
增强的蛋白表达调控 | BL21 (DE3) pLysS | >1 x 108 cfu/µg |
BL21(DE3)pLysE | >1 x 107 cfu/µg | |
BL21 Star (DE3)pLysS | >1 x 108 cfu/µg |
* 可提供高通量形式
应用 | 大肠杆菌菌株 | 转化效率 |
---|---|---|
克隆不稳定 DNA | Stbl2 | > 1 x 109 cfu/µg |
Stbl3* | > 1 x 108 cfu/µg | |
Stbl4⚡ | > 5 x 109 cfu/µg | |
杆状病毒质粒构建 | DH10Bac | > 1 x 108 cfu/µg |
高效分子克隆 / cDNA或基因组文库构建 | MegaX DH10B T1R⚡ | > 3 x 1010 cfu/µg |
> 1 x 1010 cfu/µg | ||
OmniMax 2 T1R | > 5 x 109 cfu/µg | |
Stbl4⚡ | > 5 x 109 cfu/µg | |
DH10B 家族⚡ | > 1 x 1010 cfu/µg | |
未甲基化 DNA 增殖 | INV110 | > 1 x 106 cfu/µg |
Cre-lox 重组 | PIR1 | > 1 x 109 cfu/µg |
PIR2 | > 1 x 108 cfu/µg | |
单链 DNA (ssDNA) 制备 | TOP10F´ | > 1 x 109 cfu/µg |
TOP10F´⚡ | > 5 x 109 cfu/µg | |
DH12S⚡ | > 1 x 1010 cfu/µg | |
DH5αF´IQ | > 1 x 108 cfu/µg | |
INVαF' | > 1 x 108 cfu/µg | |
含 supF 载体的质粒制备 | TOP10/P3 | > 1 x 109 cfu/µg |
MC1061/P3 | > 1 x 108 cfu/µg | |
Gateway 载体和含 ccdB 基因质粒的增殖 | ccdB Survival 2 T1R | > 1 x 109 cfu/µg |
* 可提供高通量形式
⚡= 电转感受态细胞
应用 | 大肠杆菌菌株 | 转化效率 |
---|---|---|
高水平蛋白表达 | BL21 (DE3) | >1 x 108 cfu/µg |
BL21 Star (DE3)* | >1 x 108 cfu/µg | |
毒性蛋白表达 | BL21-AI | >1 x 108 cfu/µg |
增强的蛋白表达调控 | BL21 (DE3) pLysS | >1 x 108 cfu/µg |
BL21(DE3)pLysE | >1 x 107 cfu/µg | |
BL21 Star (DE3)pLysS | >1 x 108 cfu/µg |
* 可提供高通量形式
用于克隆的感受态细胞可以多种包装形式提供,以满足不同的需求。
这些感受态细胞可提供商业化授权,可用于您的商业化服务或商业化生产。如有需求,请联系 outlicensing@thermofisher.com。
In addition to competent cells, we offer a broad suite of products for the cloning workflow.
Explore types of bacterial growth media to use for cloning, plasmid DNA preparation, and protein expression.
Learn more about universal-fit electroporation cuvettes for use with competent cells.
Learn more about one-step PCR cloning that combines traditional restriction and ligation cloning.
Gibson Assembly cloning kits provide highly efficient, seamless cloning, enabling the assembly of multiple DNA fragments of varying lengths into any vector.
Have any questions on competent cells or transformation? Click on the resources listed below to access overviews, videos, genotype guides, and educational resources.
Review rich educational content on transformation workflow, troubleshooting, strategies, and selection guides.
Stay up-to-date on industry trends in molecular cloning with on-demand webinars.
Access white papers and technical and application notes on molecular cloning.
Watch instructional videos on troubleshooting tips, how-to videos, and explainers related to molecular cloning.
仅供科研使用,不可用于诊断目的。