Search Thermo Fisher Scientific
几乎所有的分子生物学实验都从克隆 DNA 开始。基因可作为蛋白表达、结构分析或功能实验的起点。
研究人员可能从使用天然来源的 PCR 或购买预制克隆产品获得 DNA。如果有感兴趣基因在售,从 ORF 产品系列购买基因是最快的方式。但是,您只能依赖现有的材料。修饰这些结构耗时且成本高昂。基因合成则提供了从头开始设计每一个结构的机会—为实验量身定制。您的起点可以是任何序列信息。提供极大程度的灵活性,可在约 8-10 个工作日内获得所需基因;经过 100% 序列验证,可克隆至所选载体。
合成优化的基因进一步增强了蛋白表达水平。此外,优化的基因可耐受 RNA 沉默。
在不到一周的时间内提供 100% 序列验证的克隆 | 蛋白质表达,无基因设计限制 | 通过基因优化提高蛋白表达水平 | |
---|---|---|---|
主要特点 | 获得经序列验证克隆的最快方法 | 全方位服务可提供经过验证的基因,序列设计不受限制 | 全方位服务可提供经过验证的基因以及提高的表达产量 & 序列设计不受限制 |
表达的时间 | 1 周 | 6 至15 天收到可立即使用的克隆 | 6 至15 天收到可立即使用的克隆 |
基因大小 | 1 | 长达 20 kb | 长达 20 kb |
片段数 | 1 | 不适用 | 不适用 |
交付的内容 | uORF 入门克隆甘油储备;可在线获得 ORF 卡数据 | 合成野生型基因;克隆于 GeneArt 标准载体的 5 µg 冻干 DNA;包括序列验证的质量保证文档 | 优化的基因;克隆于 GeneArt 标准载体的 5 µg 冻干 DNA;包括序列验证的质量保证文档 |
可选表达载体 | 任何 Gateway 目的载体 | 任意载体 | 任意载体 |
表达产量提高 | 不适用 | 不适用 | 高达 100 倍 |
用于搜索 & 设计的免费网络工具 | 是 | 是 | 是 |
立即订购 | 配置您的项目 | 配置您的项目 |
仅供科研使用,不可用于诊断目的。