Cell-FreeProteinExpression
我们有若干种经优化的无细胞表达系统,利用了基于兔网织红细胞、CHO或Hela细胞的裂解物系统来进行重组蛋白的快速合成。这些哺乳动物系统可制得具有全长及完整功能活性的蛋白质,使用CHO和HeLa系统时相比使用兔网织红细胞通常可获得更高的蛋白得率。
  • 更多选择——多种哺乳动物表达系统,可适应不同载体、标签、得率要求、功能性需求及成本问题等
  • 快速——蛋白质可在短至90分钟内进行表达
  • 易用——试剂盒含有所有蛋白表达实验所需的试剂和辅助试剂
  • 高性能——试剂盒经过专门设计,相比其他供应商的类似产品可最大化蛋白质得率及/或功能
为您的实验选择最合适的哺乳动物蛋白表达系统
 Retic Lysate IVT™试剂盒一步法人偶联IVT试剂盒
来源兔网织红细胞HeLa裂解物
得率中等
蛋白质修饰有限的糖基化糖基化及磷酸化
反应时间90分钟90分钟至6小时
评价灵活的系统第一款基于人的系统
货号60次反应:AM1200,
60 次反应,附手册 AM1200M
DNA: 88881, 88882
mRNA: 88883, 88884
T7无细胞表达载体
Thermo Scientific™ T7无细胞表达载体(pT7CFE1)是一种克隆质粒,专门针对Thermo Scientific一步法人体外蛋白表达系统进行了优化。这款质粒可用于基因的体外翻译(IVT),结合一步法人IVT系统时可翻译得到功能蛋白质。pT7CFE1可在N端或C端添加单亲和标签或串联亲和标签,有助于蛋白质纯化及检测等。
T7无细胞表达载体订购信息
仅供科研使用,不可用于诊断目的。