Search Thermo Fisher Scientific
推荐上样量* | 最高蛋白量/条带 | DNA量/条带 | ||
---|---|---|---|---|
上样孔形式 | 1.0 mm 厚 | 1.5 mm 厚 | ||
1 孔 | 700 μL | - | 12 µg | 2.4 µg |
5 孔 | 60 μL | - | 2 µg | 400 ng |
9 孔 | 28 μL | - | 0.5 µg | 100 ng |
10 孔 | 25 µL | 37 µL | 0.5 µg | 100 ng |
12 孔 | 20 µL | - | 0.5 µg | 100 ng |
15 孔 | 15 µL | 25 µL | 0.5 µg | 100 ng |
17 孔 | 15 μL | - | 0.5 µg | - |
IPG | 7 cm IPG 条 | - | - | - |
2 D 孔 | 400 µL | 600 μL | 12 µg | 2.0 µg |
* 推荐上样量代表最大上样量的 ~60%。
上样孔形式 | 推荐上样量 | 最大上样量 | 最高蛋白量/条带 |
---|---|---|---|
10 孔楔形孔 | 40 μL | 60 μL | 0.5 µg |
12 孔楔形孔 | 30 μL | 45 μL | 0.4 µg |
15 孔楔形孔 | 20 μL | 35 μL | 0.25 µg |
17 孔楔形孔 | 15 μL | 30 μL | 0.2 µg |
上样孔形式 | 推荐上样量* | 最大上样量 | 银染的最高蛋白量/条带 |
---|---|---|---|
12+2 孔 | 45 μL + 15 μL | 60.7 μg | 1.4 ng |
20 孔 | 25 μL | 0.5 μg | 1 ng |
26 孔 | 15 μL | 0.35 μg | 0.7 ng |
* 推荐上样量代表最大上样量的 ~60%。
下载:蛋白凝胶产品手册
了解合适的蛋白凝胶类型如何帮助您更好地进行蛋白电泳,获得更理想的蛋白质分离和免疫印迹结果。
下载:蛋白质凝胶电泳技术手册
本手册提供了关于蛋白质电泳的全方位详实信息,同时介绍了我们的高品质蛋白质电泳产品线。
了解更多:蛋白质手灌胶胶盒、试剂和配方
获取应用指南、常见问题指南和操作演示视频。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。