IPGRunner-System-230
无论您是需要高通量结果还是低成本、高效的 2D 电泳方法,或者两者兼而有之,ZOOM IPGRunner 系统都是理想的选择。
使用传统二维 (2D) 电泳方法分析复杂蛋白样本既繁琐又费时。现在,您可以使用无油 ZOOM IPGRunner 系统快速轻松地获得高分辨率结果。小型凝胶形式易于操作,使您能够专注于所需的分离范围。您将在很短的时间内以更轻松的方式获得所需的分离结果。
  • 仅需3小时即可完成蛋白分离
  • 独特的设计避免使用脏污的矿物油
  • 易于操作的 IPG 胶条
  • 独立包装盒简化了再水化和聚焦
使用 ZOOM IPGRunner 系统进行 1D/2D 电泳
一维 (IEF)
ZOOM IPGRunner 系统是一个无油平台,可在短短3小时内集中处理多达12份样本。
7 cm ZOOM 胶条是固定 pH 梯度 (IPG) 凝胶,具有适用于更广泛分析的宽 pH 值范围规格(3–10、4–7 和 6–10)以及适用于特定目标区域内扩增蛋白分离的一个单位窄 pH 范围胶条(4.5–5.5、5.3–6.3 和 6.1–7.1)可供选择。
使用 ZOOM IPGRunner 系统进行 1D/2D 电泳
ZOOM 载体两性电解质是带有正电荷和负电荷基团的可溶性小分子,根据其等电场而排布在相对位置,从而建立 pH 梯度。载体两性电解质有助于稳定 IPG 胶条内的 pH 梯度和电流,从而促进蛋白溶解,进而实现更加可重现的 IEF 分离。
二维 (SDS-PAGE)
在等电聚焦后,ZOOM 胶条很容易载入 NuPAGE 和 Novex ZOOM 凝胶中,用于根据分子量对蛋白进行 2D 分离。
然后,分离的蛋白可以用各种染色剂进行显色、转印到膜上、或消化并提取以通过质谱进行鉴别。
ZOOM 2D 蛋白增溶剂是即用型去污剂离液剂混合物,可增强对最难溶蛋白(包括疏水性蛋白和膜蛋白)的溶解性,并通过 2DE 提高对新型蛋白的分辨率和检测能力。ZOOM 2D 蛋白增溶剂旨在:
  • 节省时间,消除制备错误
  • 提供可重现的结果
  • 在整个 1D 分离过程中保持蛋白溶解度
ZOOM 蛋白质组学级试剂
我们还提供全面的 ZOOM 蛋白质组学级试剂,包括尿素、硫脲、CHAPS、pH 值为 3–10 的载体两性电解质、聚焦缓冲液、阳极缓冲液和阴极缓冲液,有助于确保为样本制备提供理想条件。
使用 ZOOM IPGRunner 系统,只需不到5小时即可完成从样本到图像的 2D 电泳。
product.par.55843.image.180.129.1.ipgrunner-system-jpg
参考文献
  1. Boldt, A, Fortunato, D, Conti, A, Petersen, A, Ballmer-Weber, B, Lepp, U, Reese, G, and Becker, W-M “Analysis of the composition of an immunoglobulin E reactive high molecular weight protein complex of peanut extract containing Ara h 1 and Ara h 3/4” Proteomics 2005 Feb;5(3):675-86.
  2. Gonzalez, S, Prives, C, and Cordon-Cardo, C “p73a Regulation by Chk1 in Response to DNA Damage” Mol.Cell.Biol.2003 Nov;23(22):8161-71.
  3. Tetlow, IJ, Wait, R, Lu, Z, Akkasaeng, R, Bowsher, CG, Esposito, S, Kosar-Hashemi, B, Morell, MK, and Emes, MJ “Protein Phosphorylation in Amyloplasts Regulates Starch Branching Enzyme Activity and Protein-Protein Interactions” Plant Cell 2004 Mar;16:694-708.
  4. Tawde, PD “Allergenic Cross-reactivity between Cashew and Pistachio Nuts” 2004 Masters Thesis, Dept. Biol.Sci.The Florida State University
  5. Zancai P, Dal Col J, Piccinin S, Guidoboni M, Cariati R, Rizzo S, Boiocchi M, Maestro R, Dolcetti R. “Retinoic acid stabilizes p27(Kip1) in EBV-immortalized lymphoblastoid B cell lines through enhanced proteasome-dependent degradation of the p45(Skp2) and Cks1 proteins” Oncogene.2005 Feb 14; [Epub ahead of print]
仅供科研使用,不可用于诊断目的。