预染蛋白质分子量标准
预染蛋白Marker可用于在电泳进程中轻松识别和监测您的蛋白。这些预染Marker可提供低、宽和高分子量范围,条带清晰锐利,易于观测。此外,我们的多色分子量标准品为识别相应分子量的条带提供了清晰的指示条带,甚至是跑到凝胶底部的一些条带。
每种预染Marker都各具优势。下表中的信息将帮助您根据应用选择合适的预染蛋白Marker。此外,我们的Invitrogen iBright多功能预染蛋白Marker可进行化学发光和荧光成像,了解更多信息请浏览表格下方。
预染蛋白Marker选择指南
 PageRuler 预染蛋白MarkerPageRuler Plus 预染蛋白MarkerSpectra 多色宽范围预染蛋白MarkerSpectra 多色高分子量预染蛋白MarkerHiMark 预染蛋白Marker
分子量范围低分子量宽分子量多色宽分子量多色高分子量高分子量
条带数量10条9条10条8条9条
颜色3色3色4色4色2色
分子量 (kDa)10–180 kDa10–250 kDa10–260 kDa40–300 kDa30–460 kDa
凝胶兼容性所有凝胶所有凝胶所有凝胶所有凝胶Bis-Tris,
Tris-甘氨酸,
Tris-乙酸
保质期–20°C下,一年–20°C下,一年–20°C下,一年–20°C下,一年–20°C下,8个月
货号26616,
26617
26619,
26620
26634,
26623
26625LC5699
规格2 x 250 µL,
10 x 250 µL
2 x 250 µL,
10 x 250 µL
2 x 250 µL,
10 x 250 µL
2 x 250 µL250 µL
反应次数100, 500100, 50050, 2505025
 订购订购订购订购订购
iBright多功能预染蛋白Marker
Invitrogen iBright预染蛋白Marker可实现在电泳和转印过程中对条带的直接观测,并通过化学发光法或荧光法进行成像,从而轻松确定Western blot的检测结果。 该预染marker共由12条重组蛋白组成,覆盖了从11到250 kDa的宽分子量范围。其中有十种蛋白为蓝色预染条带,并带有荧光素标记,可实现直接的和近红外荧光可视化。另外两种蛋白(30 kDa和80 kDa)为非预染条带,可通过其带有的IgG结合位点捕获针对靶蛋白的一抗和二抗,实现化学发光和荧光检测。因此iBright预染蛋白Marker可用于化学发光、化学显色和荧光检测。
特点:
  • 可通过常用的免疫检测方法在western blot印迹上直接成像
  • 含10条锐利的预染条带 (11–250 kDa) 和1条位于55 kDa处的高强度指示条带
  • 便捷的即用形式,溶于上样缓冲液中提供,可直接凝胶上样
仅供科研使用,不可用于诊断目的。