非预染蛋白标准品
我们的非预染标准品未经染料修饰,可高度准确且精确地估算分子量。非预染标准品适用于广泛的凝胶类型。
查找适合您的非预染蛋白标准品
每种标准品各具优势。请使用以下表格和信息帮助您选择适合您的应用的蛋白标准品。
 PageRuler 低分子量非预染蛋白分子量标准品PageRuler 非预染蛋白分子量标准品NativeMark™ 非预染蛋白标准品
检测范围低分子量宽分子量高分子量
条带数量8条14条8条
颜色数量非预染非预染非预染
分子量范围 (kDa)3.4-100 kDa10-200 kDa20-1,200 kDa
凝胶兼容性所有凝胶所有凝胶Tris-甘氨酸、NativePAGE™、Novex® Bis-Tris、Tris-乙酸
有效期–20°C 下保存1年–20°C 下保存1年–20°C 下保存1年
货号2663226614LC0725
产品规格2 x 250 µL2 x 250 µL5 x 50 µL
反应次数100100100
 立刻订购立刻订购立刻订购
仅供科研使用,不可用于诊断目的。