Search Thermo Fisher Scientific
查看我们可提供的蛋白Marker完整列表
根据您的应用和凝胶体系选择合适的蛋白Marker(Protein Ladder)。使用以下交互式工具,查看在不同凝胶体系中所推荐蛋白Marker的迁移情况。
当相同的蛋白质在不同的SDS-PAGE缓冲系统(如 Bis-Tris 和 Tris-甘氨酸)中运行时,蛋白质的迁移率会产生轻微差异。每种 SDS-PAGE 缓冲系统均具有不同的 pH 值,因而会影响蛋白质的电荷及其与 SDS 的结合能力。蛋白质迁移率的变化程度在天然蛋白质中通常很小,但对于非典型或化学修饰的蛋白质,如预染蛋白Marker,其变化更为明显。
所有预染蛋白Marker的表观分子量都会因缓冲条件的不同而发生变化,所以应根据所用凝胶体系使用相匹配的表观分子量,来更准确地定位您的目标蛋白。如需查看赛默飞蛋白Marker在各凝胶体系中的表观分子量,请见产品说明书中的迁移模式示意图(Migration Patterns)。
| 非预染蛋白Marker | 预染蛋白Marker |
---|---|---|
推荐使用情形 |